Fortfahren mit
429007
1-Propinylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
1-Propyn-1-ylmagnesium bromide, Bromo(prop-1-yn-1-yl)magnesium, Bromo-1-propynylmagnesium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
800 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 499,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C≡CMgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.26
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3929146
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal of
concentration
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
density
0.941 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC#C[Mg]Br
InChI
1S/C3H3.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YVJBCTFVENNIOV-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Propynylmagnesiumbromide solution is 1-propynylmagnesium bromide in 0.5M tetrahydrofuran.1-propynylmagnesium bromide solution used as a Grignard reagent in chemical synthesis. This research reagent can be used for chemical and organic transformations. It is used as a regent in the conversion of [11C]CO2 to [11C] amides via Mitsunobu reaction.
Application
Preparation of hydroxy enynes which underwent gold(I)-catalyzed benzannulation leading to tetrahydronaphthalenes.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
419613419567731749
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
density
0.941 g/mL at 25 °C
density
0.952 g/mL at 25 °C
density
0.935 g/mL at 25 °C
density
0.949 g/mL at 25 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
bp
-
bp
67 °C
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9 + 16466-97-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf