357510
Phenylethinylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
(2-Phenylethynyl)magnesium bromide, (Phenylethynyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-phenylethynyl)magnesium, Bromo(phenylethynyl)magnesium, Phenylacetylenemagnesium bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Mg]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.BrH.Mg/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
KELYMAJHHHGLIW-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup