Fortfahren mit
335452
Lithium(trimethylsilyl)acetylid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Trimethylsilylethinyl-lithium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiC≡CLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587411
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
density
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H9Si.Li/c1-5-6(2,3)4;/h2-4H3;
InChI key
ZVXXEONXFWSCIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaged in Sure/Seal® bottles
Lithium (trimethylsilyl)acetylide can be used as a reagent:
  • In the transmetalation and nucleophilic displacement reactions.
  • To prepare propargylic alcohol derivatives by reacting with aldehydes and ketones.
  • To synthesize α,βynones by treating with Weinreb amide or with isoxazolidide.
  • Along with Grignard reagent to convert γ- and δ-thiolactams to thioiminium salts, which are employed as key intermediates to produce disubstituted pyrrolidines.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal™ bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)