Merck
257257
Sigma-Aldrich
Vinylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Bromoethenylmagnesium, Bromovinylmagnesium
Größe auswählen
200 ML
€ 211,00
1.8 L
€ 570,00
€ 211,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 ML
€ 211,00
1.8 L
€ 570,00
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHMgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.25
Beilstein:
3535841
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 211,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C
SMILES String
Br[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.BrH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
Packaged in Sure/Pac carbon steel cylinders with 1/4" NPTM chrome-plated bronze ball valve
Sonstige Hinweise
Storage below 25°C may cause formation of crystalline magnesium salts. Moving container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tejia Zhang et al.
Journal of lipid research, 56(8), 1501-1510 (2015-06-11)
Apoptosis is an intricately regulated cellular process that proceeds through different cell type- and signal-dependent pathways. In the mitochondrial apoptotic program, mitochondrial outer membrane permeabilization by BCL-2 proteins leads to the release of apoptogenic factors, caspase activation, and cell death.