Merck
216143
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumfluorid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
TBAF -Lösung
Größe auswählen
5 ML
€ 31,80
50 ML
€ 61,60
100 ML
€ 69,10
4 X 100 ML
€ 286,00
500 ML
€ 339,00
1 L
€ 489,00
2.5 L
€ 1.190,00
€ 31,80
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 31,80
50 ML
€ 61,60
100 ML
€ 69,10
4 X 100 ML
€ 286,00
500 ML
€ 339,00
1 L
€ 489,00
2.5 L
€ 1.190,00
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]4NF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.46
Beilstein:
3762762
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 31,80
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in THF
Verunreinigungen
~5 wt. % water
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reaktionsmittel für die Präparation von:
  • Dreifach-Monoamin-Wiederaufnahme-Inhibitoren als eine neue Generation von Antidepressiva
  • Alkoholen mittels Hydrolyse von Alkyl-Silylethern mit neutralem pH-Wert in gemischten organisch-wässrigen gepufferten Lösungen
  • Oligoribonukleotiden mit phosphonatmodifizierten Bindungen
  • Aryl-Alkyl-Alkoholen durch Nozaki-Hiyama-Allylierung, katalysiert durch chirale Bipyridyldiol-Liganden und Chromtrichlorid
  • Konjugierten Diensäureestern mittels Suzuki-Kupplungsreaktionen
  • Makrozyklischem o-Aminobenzamid-Hsp90-Inhibitor mit Antitumoraktivität
  • Phosphoinositid-3-Kinase (PI3K)/Säugerziel von Rapamycin (mTOR)-Dualinhibitoren
  • Antidiabetischen Polyacetylen-Glucosiden
Tetrabutylammoniumfluorid (TBAF) kann als Reagens verwendet werden:
  • Zur Entschützung von Silyl- und N-Sulfonylgruppen.[1][2]
  • In Fluorierungsreaktionen.[1]
  • Zur Synthetisierung von 2-substituierten Indolen mittels einer Cyclisierungsreaktion verschiedener 2-Ethynylaniline mit terminalen Alkinen unter Verwendung eines Pd-Katalysators.[3] Außerdem kann es als Aktivator bei der Synthese von arylierten oder alkylierten Alkinen durch die Kupplungsreaktion von Aryl- und Alkylhaliden mit terminalen Alkinen in Gegenwart eines Pd-Katalysators verwendet werden.[4]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Convenient synthesis of 2-substituted indoles from 2-ethynylanilines with tetrabutylammonium fluoride
Yasuhara A, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 39(4), 529-534 (1999)
Tetrabutylammonium Fluoride
Li Hui-Yin, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Deprotection of N-sulfonyl nitrogen-heteroaromatics with tetrabutylammonium fluoride
Yasuhara A and Sakamoto T
Tetrahedron Letters, 39(7), 595-596 (1998)
Non-Sonogashira-type palladium-catalyzed coupling reactions of terminal alkynes assisted by silver (I) oxide or tetrabutylammonium fluoride.
Mori A, et al.
Organic Letters, 2(19), 2935-2937 (2000)
Oliver Bixner et al.
The Journal of chemical physics, 136(20), 204503-204503 (2012-06-07)
The interaction of exciton and charge transfer (CT) states plays a central role in photo-induced CT processes in chemistry, biology, and physics. In this work, we use a combination of two-dimensional electronic spectroscopy (2D-ES), pump-probe measurements, and quantum chemistry to
Artikel
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is the Product 216143 suresealed?
    1 answer
    1. The 5 mL quantity is packaged in an amber glass bottle with a screw cap. All other sizes are packaged with the Sure/Seal capping system.
      Helpful?
  4. What causes Product 216143, Tetrabutylammonium fluoride solution, to turn purple?
    1 answer
    1. Our specifications for this product indicate the material should be colorless to yellow in color. Contact with ketones will immediate discoloration sometimes appearing purple in color.
      Helpful?
  5. What applications can 216143 Tetrabutylammonium fluoride solution, be used in?
    1 answer
    1. This product can be used as a fluorinating reagent.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. How should Product 216143, Tetrabutylammonium fluoride solution be stored?
    1 answer
    1. This product is hygroscopic and should be stored under inert gas, such as nitrogen, and at 2-8 deg C, which is in accordance with our MSDS.