Wichtige Dokumente
189685
4-Phenyl-2-butanol
97%
Synonym(e):
α-Methyl-benzolpropanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5140 (lit.)
bp
132 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CC(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
InChIKey
GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?