Merck
Todas las fotos(13)
Documentos
ZIQ7010T0C
Milli-Q
Sistema de purificación de agua ultrapura y agua purificada Milli- Q® IQ 7010
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 10 L/hr from tap water feed.
Sinónimos:
Type 1 Water System
About This Item
UNSPSC Code:
41104206
NACRES:
NB.85
AC/DC input
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® IQ
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
10 L/hr flow rate (Type II)
200 L/day max. usage
29.7 kg operating weight (65 lb)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
greener alternative category
General description
El sistema Milli-Q® IQ 7010 contiene medios de purificación avanzados, diseño hidráulico y prestaciones de software. Está diseñado de forma compacta, ergonómica e inteligente para suministrar de manera constante agua ultrapura y agua purificada de calidad superior a demanda. El sistema comprende cuatro componentes distintos y separados:
  • La unidad de producción de agua purificada y agua ultrapura Milli-Q® ofrece una instalación flexible y un mantenimiento más simplificado.
  • El depósito de almacenamiento inteligente de agua purificada permite la máxima protección frente a cualquier fuente externa de contaminación.
  • La unidad de punto de suministro E-POD® rediseñada ofrece un acceso cómodo y rápido al agua purificada presurizada (tipo II).
  • El dispensador Q-POD® suministra sin esfuerzo agua ultrapura (tipo I) de gran calidad desde gota a gota hasta 2 l/min
Una única unidad de purificación puede abastecer a hasta cuatro dispensadores POD, todos ellos con pantallas táctiles digitales integradas que permiten un funcionamiento intuitivo del sistema, una cómoda dispensación de agua y un rápido acceso a los datos, incluso en una mesa distante.
Entre sus características de diseño exclusivas se cuentan el autoenjuague del sistema antes de la producción para garantizar que sólo entra en el depósito agua purificada de calidad superior. La unidad de purificación compacta y el depósito pueden colocarse en la pared o debajo de la mesa de trabajo, dejando las mesas de trabajo despejadas para un espacio de laboratorio optimizado.
Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio técnico
Application
El moderno y completamente integrado sistema de producción de agua purificada y ultrapura Milli-Q® IQ es inteligente, intuitivo y ecológico. El agua ultrapura producida por este sistema se utiliza para técnicas analíticas sensibles: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC y otros tipos de cromatografía, así como para análisis elementales mediante GF-AAS e ICP. También se recomienda su uso en áreas de ciencias de la vida como la biología celular, la biología molecular y la bioquímica. Otros ejemplos de aplicaciones son la preparación y el análisis de nanopartículas.
El agua purificada de este sistema se utiliza para aplicaciones generales de laboratorio, como la preparación de disoluciones tampón, reactivos y disoluciones de pH. También puede utilizarse para preparar medios de cultivo microbiológico, reactivos histológicos y disoluciones de tinción, y para abastecer equipos de laboratorio (lavadoras, generadores de hidrógeno, etc.).
Features and Benefits
Servicios digitales MyMilli-Q™
  • Consiga la máxima productividad de su laboratorio con la prestación virtual de supervisión y servicio MyMilli-Q™ Remote Care que le garantiza un respaldo completo.
  • Notificaciones inmediatas y personalizables de alertas y alarmas del sistema a todas las horas del día, todos los días, por correo electrónico y SMS.
  • Información del sistema en tiempo real, rendimiento, datos de calidad del agua y más en su ordenador o dispositivo móvil.
  • Diagnóstico virtual rápido, e incluso reparaciones a distancia, por nuestro equipo de servicio técnico.
  • La trazabilidad completa de los datos y las capacidades de acceso y recuperación de datos sin esfuerzo facilitan la preparación de las auditorías y la acreditación del laboratorio.
  • Gestión virtual de sus contratos de mantenimiento y fungibles.
Sistema de purificación de agua
  • Lámparas UV bactericidas y de oxidación ech2o® sin mercurio patentadas para la inactivación de las bacterias y la oxidación de las impurezas orgánicas.
  • El cartucho de pretratamiento IPAK Gard® protege la membrana de ósmosis inversa (RO) para mejorar el rendimiento del sistema.
  • El cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® de gran eficiencia elimina las trazas de iones y los contaminantes orgánicos del agua purificada.
  • La RO avanzada garantiza un caudal constante, reduce el consumo de agua y elimina los contaminantes.
  • El módulo de electrodesionización (EDI) ELIX® produce agua purificada de gran calidad constante sin mantenimiento a costes de funcionamiento bajos.
  • El depósito de almacenamiento de agua inteligente (25 l, 50 l y 100 l) con filtro de ventilación perfectamente integrado y lámpara UV bactericida ASM ech2o® sin mercurio conserva la calidad del agua almacenada.
  • Proporciona agua ultrapura con un bajo contenido constante de TOC (carbono orgánico total). Se obtienen mediciones precisas de TOC con el monitor A10® en línea rediseñado .
  • Elija entre la amplia gama de filtros finales específicos de aplicación (POD-Paks) para una calidad del agua adaptada a los requisitos específicos de su aplicación. Los dispensadores E-POD® y Q-POD® son compactos, ergonómicos e intuitivos, lo que permite la dispensación a medida y hace que el trabajo de laboratorio sea más sencillo que nunca..
  • Las etiquetas e-Sure (basadas en la tecnología RFID) están presentes en todos los fungibles, proporcionan garantía de calidad y seguridad, así como trazabilidad.
  • La potente gestión integrada de los datos sin papel simplifica y acelera la gestión de los datos del sistema de purificación de agua.
  • Opciones de instalación flexibles que ahorran y despejan el espacio. La unidad de purificación y el depósito pueden almacenarse debajo de la mesa de trabajo o encima, o pueden montarse en la pared.
  • Elija una combinación de diferentes opciones que se adapte a sus necesidades de espacio.
  • El modo de hibernación LabClose mantiene la calidad del agua del sistema con un consumo de energía reducido. Fabricado en un sitio de producción con registro ISO 9001 e ISO 14001.
  • Un producto alternativo más ecológico: El sistema Milli- Q® IQ 7003 se ha evaluado para 7 dimensiones que tienen un impacto crucial en el calentamiento global: energía y emisiones, agua, embalaje, materiales, proveedores y fabricación, economía circular, y usabilidad e innovación. Oficialmente galardonado con la etiqueta de producto alternativo más ecológico (Greener Alternative Product), certificamos que el sistema Milli- Q® IQ 7003 consume menos plástico y menos electricidad, y que carece por completo de mercurio. Vea la tarjeta de puntuación Diseño para la sostenibilidad (DfS) (Design for Sustainability) del sistema Milli-Q® IQ 7003.
Other Notes
Instrucciones de uso
Retención de organismos: microorganismos
Modo de acción: Filtración y UV
Aplicación: Análisis generales de laboratorio
Indicaciones de uso: Purificación del agua
Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Introducción» de la guía del usuario del sistema (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema).
Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
  • Junto con este número de referencia, debe solicitarse una caja específica del país con el manual del usuario en el idioma correspondiente y el cable adaptado a la red eléctrica local.
  • El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeto a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
  • Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua a lo largo del tiempo.
  • Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Un producto alternativo más ecológico: En el sistema se han evaluado 7 dimensiones que tienen un impacto crucial en el calentamiento global. Oficialmente galardonado con la etiqueta de producto alternativo más ecológico (Greener Alternative Product), certificamos que el sistema Milli- Q® IQ 7010 consume menos plástico y menos electricidad, y que carece por completo de mercurio. Vea la tarjeta de puntuación Diseño para la sostenibilidad (DfS) (Design for Sustainability) del sistema Milli-Q® IQ 7010.
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Annamaria Nicolli et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-10)
The aim of this study was to evaluate the levels of As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, and Zn, by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in the urine of two groups of
Priyanka Shinde et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119795-119795 (2020-08-28)
Carvacrol (CV), a monoterpene possesses wide range of biological activities but has limited application due to low aqueous solubility and poor bioavailability. To address this issue and enhance bioavailability and efficacy of carvacrol, lecithin stabilized zein nanoparticles were investigated. Precipitation
Artículos
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Ver todo
Contenido relacionado
Los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 proporcionan agua de tipo I y de tipo II de calidad uniforme, son intuitivos de usar y propician los objetivos de sostenibilidad de su laboratorio.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Reduzca el consumo de agua, energía, plásticos y productos químicos de su laboratorio. Los sistemas ecológicos de purificación de agua de laboratorio y los servicios digitales Milli-Q® pueden propiciar los objetivos de sostenibilidad de su laboratorio