ZIQ7005T0C
Sistema de purificación de agua ultrapura y agua purificada Milli- Q® IQ 7005
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 5 L/hr from tap water feed.
Sinónimos:
Sistema de agua de tipo I
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Nivel de calidad
Línea del producto
Milli-Q® IQ
envase
pkg of 1 unit
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
100 L/day max. usage
26.0 kg operating weight (57.3 lb)
5 L/hr flow rate (Type II)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.5 in.) × 38 cm (15 in.)
entrada
feed water nature potable tap water
salida
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductividad
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
aplicaciones
PFAS testing
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
- La unidad de producción de agua purificada y agua ultrapura Milli-Q® ofrece una instalación flexible y un mantenimiento más simplificado.
- El depósito de almacenamiento inteligente de agua purificada permite la máxima protección frente a cualquier fuente externa de contaminación.
- La unidad de punto de suministro E-POD® rediseñada ofrece un acceso cómodo y rápido al agua purificada presurizada (tipo II).
- El dispensador Q-POD® suministra sin esfuerzo agua ultrapura (tipo I) de gran calidad desde gota a gota hasta 2 l/min
Aplicación
El agua ultrapura producida por este sistema se utiliza para técnicas analíticas sensibles: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC y otros tipos de cromatografía, así como para análisis elementales mediante GF-AAS e ICP.[1] También se recomienda su uso en áreas de ciencias de la vida como la biología celular, la biología molecular y la bioquímica. Otros ejemplos de aplicaciones son la preparación y el análisis de nanopartículas.[2]
El agua purificada de este sistema se utiliza para aplicaciones generales de laboratorio, como la preparación de disoluciones tampón, reactivos y disoluciones de pH. También puede utilizarse para preparar medios de cultivo microbiológico, reactivos histológicos y disoluciones de tinción, y para abastecer equipos de laboratorio (lavadoras, generadores de hidrógeno, etc.).
Características y beneficios
- Lámparas UV de oxidación y bactericidas ECH2O® sin mercurio patentadas para la inactivación de las bacterias y la oxidación de las impurezas orgánicas.
- El cartucho de pretratamiento IPAK Gard® protege la membrana de ósmosis inversa (RO) para mejorar el rendimiento del sistema.
- El cartucho de ultrapurificación IPAK Quanta® de gran eficacia elimina los iones traza y los contaminantes orgánicos del agua purificada.
- La ósmosis inversa avanzada garantiza un caudal constante, reduce el consumo de agua y elimina los contaminantes.
- El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® produce agua purificada de gran calidad constante sin mantenimiento a costes de funcionamiento bajos.
- El depósito inteligente de almacenamiento de agua (25 l, 50 l y 100 l) con filtro de ventilación perfectamente integrado y la lámpara UV bactericida ASM ECH2O® sin mercurio preservan la calidad del agua almacenada.
- Suministra agua ultrapura con un TOC (carbono orgánico total) constantemente bajo.
- Las mediciones precisas del TOC se consiguen con el nuevo diseño del monitor A10® en línea.
- Elija entre la amplia gama de filtros finales específicos de aplicación (POD-Paks) para obtener la calidad de agua adaptada a sus requisitos de aplicación específicos.
- Los dispensadores E-POD® y Q-POD® son compactos, ergonómicos e intuitivos, lo que permite la dispensación a medida y hace que el trabajo de laboratorio sea más sencillo que nunca.
- Las etiquetas e-Sure (basadas en la tecnología RFID) están presentes en todos los fungibles, proporcionan garantía de calidad y seguridad, así como trazabilidad.
- La potente gestión integrada de los datos sin papel simplifica y acelera la gestión de los datos del sistema de purificación de agua.
- Opciones de instalación flexibles que ahorran y despejan el espacio. La unidad de purificación y el depósito pueden almacenarse debajo de la mesa de trabajo o encima, o pueden montarse en la pared. Elija una combinación de diferentes opciones para adaptarse a sus requisitos de espacio.
- El modo de hibernación LabClose mantiene la calidad del agua del sistema con un consumo de energía reducido.
- Fabricado en una planta de producción registrada con certificación ISO 9001 e ISO 14001.
Servicios digitales MyMilli-Q™
Consiga la máxima productividad de su laboratorio con la prestación virtual de supervisión y servicio MyMilli-Q™ Remote Care que le garantiza un respaldo completo.
- Notificaciones inmediatas y personalizables de alertas y alarmas del sistema las 24 horas del día, todos los días, por correo electrónico y SMS.
- Información del sistema en tiempo real, rendimiento, datos de calidad del agua y más en su ordenador o dispositivo móvil.
- Diagnóstico virtual rápido, e incluso reparaciones remotas posibles, por parte de nuestro equipo del servicio técnico.
- La trazabilidad completa de los datos y las capacidades de acceso y recuperación de datos sin esfuerzo facilitan la preparación de las auditorías y la acreditación del laboratorio.
- Gestión virtual de sus contratos de mantenimiento y fungibles.
Otras notas
Retención de organismos: microorganismos
Modo de acción: Filtración y UV
Aplicación: Análisis generales de laboratorio
Indicaciones de uso: Purificación del agua
Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Introducción» de la guía del usuario del sistema (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema).
Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
- Junto con este número de referencia, debe solicitarse una caja específica del país con el manual del usuario en el idioma correspondiente y el cable adaptado a la red eléctrica local.
- El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeto a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
- Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua a lo largo del tiempo.
- Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Información legal
consumable
también adquirido normalmente con este producto
Artículos
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Quantitative analysis of Hydroxymethylfurfural in honey using a Chromolith® HighResolution RP-18e column without the common Carrez clarification step.
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
Contenido relacionado
Los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 proporcionan agua de tipo I y de tipo II de calidad uniforme, son intuitivos de usar y propician los objetivos de sostenibilidad de su laboratorio.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Reduzca el consumo de agua, energía, plásticos y productos químicos de su laboratorio. Los sistemas ecológicos de purificación de agua de laboratorio y los servicios digitales Milli-Q® pueden propiciar los objetivos de sostenibilidad de su laboratorio
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.