Documentos clave
ASMUVLPA1
Milli-Q
Lámpara del ASM ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ/IX storage tanks
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Nivel de calidad
Características
mercury-free UV LED
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
ech2o®
Parámetros
265 nm (wavelength)
compatibilidad
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Categorías relacionadas
Descripción general
La lámpara ECH2O® del ASM protege la integridad del agua almacenada con la exposición regular a la luz UV bactericida. Esta lámpara ECH2O® del ASM es un LED UV (265 nm) sin mercurio que evita el crecimiento bacteriano y la formación de biopelícula en la superficie interna de los depósitos de almacenamiento Milli-Q® IQ/IX.
Aplicación
Evita la formación de biopelícula y la proliferación de bacterias dentro del depósito de almacenamiento.
Información legal
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany