Saltar a
IPAKGARDH2
Cartucho de pretratamiento IPAK Gard® 10/15 para agua dura
For Milli-Q® IQ/IX 7010/15 systems to protect RO membranes from hard feed water. This product replaces IPAKGARH2.
Sinónimos:
Módulos IPAK Gard 10/15 para agua dura
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
El cartucho de pretratamiento IPAK Gard® 10/15 para agua dura protege la membrana de ósmosis inversa (RO) al eliminar con eficacia los contaminantes del agua como el cloro libre, los coloides, las partículas y los minerales del agua dura.
Las tecnologías de purificación abarcan el carbón activado para la eliminación de cloro libre, microesferas de polifosfato para proteger contra las incrustaciones y los precipitados, y un filtro plegado para la eliminación de partículas y coloides. Este cartucho de pretratamiento mejora el rendimiento de su sistema y prolonga su vida útil.
Application
  • Para utilizar con los sistemas Milli-Q® IQ/IX 7010/15.
  • Protege de manera óptima las membranas de RO del cloro libre, los coloides, las partículas y los minerales que se encuentran en el agua de alimentación dura.
  • Mejora el rendimiento y la vida útil del sistema.
Features and Benefits
  • El filtro plegado elimina partículas y coloides, y el bloque de carbón activado elimina el cloro libre del agua dura de alimentación para garantizar el rendimiento de la membrana de RO a lo largo de los años.
  • Las microesferas de polifosfato protegen contra la formación de incrustaciones y precipitados.
  • La etiqueta Sure permite la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa.
  • Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación.
  • El 63% de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación de sistema de gestión medioambiental ISO 14001.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)