Documentos clave
CDUFBI0A1
Milli-Q
Ultrafiltro Biopak
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, protease- and bacteria-free water at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ systems
Sinónimos:
Ultrafiltro Biopak®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
material
polysulfone filter
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioPak®
technique(s)
ELISA: suitable
PCR: suitable
cell culture | mammalian: suitable
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
El ultrafiltro BioPak® es un cartucho de ultrafiltración diseñado para producir agua adecuada para biología molecular, bioquímica y cultivo celular cuando se alimenta con agua purificada Milli-Q®. Está validado para uso continuo durante 90 días.
Application
El cartucho de ultrafiltración BioPak® Polisher es adecuado para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IX 7003/05/10/15, Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® EQ 7000 y Milli-Q® EQ 7008/16. Diseñada para aplicaciones como biología molecular, bioquímica y cultivo celular (cuando se alimenta con agua purificada Milli-Q®), la unidad de ultrafiltración BioPak® elimina macromoléculas y estructuras biológicas más grandes, como bacterias.
El ultrafiltro® BioPak se recomienda para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio donde se deben controlar los niveles de bacterias, pirógenos, nucleasas y/o proteasas.
Esto abarca la investigación sobre el ARN de interferencia pequeño (siRNA), la hibridación in situ del ARN, el desarrollo de micromatrices o los estudios sobre la maquinaria de síntesis de proteínas.
Features and Benefits
  • Minimiza el riesgo de contaminación por nucleasas, proteasas, pirógenos o bacterias.
  • Elimina la necesidad de agentes tóxicos como el DEPC, lo que mejora la seguridad, ahorra tiempo y reduce costes.
  • La punta inferior se ha rediseñado para una instalación segura de la campana protectora.
  • Fácil mantenimiento: el filtro se instala y se sustituye con facilidad; no requiere desinfección.
  • La etiqueta e-Sure para conexión RFID con el POD permite una trazabilidad (gestión de datos) completa y la supervisión automática del estado de los fungibles en la interfaz de la pantalla táctil del POD′.
Other Notes
Instrucciones de uso
Retención de organismos: Bacterias y pirógenos
Modo de acción: Ultrafiltración
Aplicación: Medios de cultivo celular, biología molecular
Uso previsto: reducción del grado de contaminación microbiana
Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de fibras de ultrafiltración huecas. Consulte la sección «sustitución» del prospecto del producto.
Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
  • Pirógenos (endotoxinas) < 0,001 UE/ml
  • ARNasas < 1 pg/ml
  • ADNasas < 5 pg/ml
  • Proteasas < 0,15 μg/ml
  • Bacterias < 0,01 UFC/ml
Legal Information
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Graphene oxide size and oxidation degree govern its supramolecular interactions with siRNA
Reina G, et al.
Nanoscale, 10(30), 5965-5974 (2018)
Detection and Quantification of MicroRNAs by Ligase-Assisted Sandwich Hybridization on a Microarray
Iizuka R, et al.
Microarrays, 1368 (2016)
Giacomo Reina et al.
Nanoscale, 10(13), 5965-5974 (2018-03-16)
Several studies have demonstrated the ability of graphene oxide (GO) to efficiently adsorb small-interfering RNA (siRNA) on its surface and to transport it into cells. However, studies on whether and how siRNA interacts with GO are still inconclusive. In this
Andrea Bleckmann et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1669, 159-171 (2017-09-25)
A key element to understand developmental and reproductive processes like germline development, double fertilization, and embryogenesis is the study of cell-specific gene expression patterns which is best analyzed by RNA in situ hybridization. Different visualization techniques have been established to
Real-time assay for testing components of protein synthesis
Rosenblum G, et al.
Nucleic Acids Research, 40(12), e88-e88 (2012)
Artículos
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
Ver todo
Contenido relacionado
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.