ZIQ7000T0C
Sistema de purificación de agua ultrapura Milli- Q® IQ 7000
output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
Sinónimos:
Sistema de purificación de agua ultrapura Milli- Q® IQ 7000
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® IQ
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
16.0 kg operating weight (35.3 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 26.5 cm (10.4 in.) × 35 cm (13.8 in.)
input
feed water nature pure water
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm at 25 °C (Product Water)
greener alternative category
General description
Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro Equipo de servicio técnico
Application
Features and Benefits
Consiga la máxima productividad de su laboratorio con la prestación virtual de supervisión y servicio MyMilli-Q™ Remote Care que le garantiza un respaldo completo. Notificaciones inmediatas y personalizables de alertas y alarmas del sistema a todas las horas del día, todos los días, por correo electrónico y SMS. Información del sistema en tiempo real, rendimiento, datos de calidad del agua y más en su ordenador o dispositivo móvil. Diagnóstico virtual rápido, e incluso reparaciones a distancia, por nuestro equipo de servicio técnico. La trazabilidad completa de los datos y las capacidades de acceso y recuperación de datos sin esfuerzo facilitan la preparación de las auditorías y la acreditación del laboratorio. Gestión virtual de sus contratos de mantenimiento y fungibles. Servicios digitales MyMilli-Q™ Consiga la máxima productividad de su laboratorio con la prestación virtual de supervisión y servicio MyMilli-Q™ Remote Care que le garantiza un respaldo completo. Notificaciones inmediatas y personalizables de alertas y alarmas del sistema las 24 horas del día, todos los días, por correo electrónico y SMS. Información del sistema en tiempo real, rendimiento, datos de calidad del agua y más en su ordenador o dispositivo móvil. Diagnóstico virtual rápido, e incluso reparaciones a distancia posibles, por nuestro equipo de servicio. La trazabilidad completa de los datos y las capacidades de acceso y recuperación de datos sin esfuerzo facilitan la preparación de auditorías y la acreditación del laboratorio. Gestión virtual de sus contratos de mantenimiento y fungibles.
- Dispensación sencilla e intuitiva: La obtención de agua ultrapura del dispensador Q-POD® rediseñado nunca ha sido tan sencilla, fácil ni precisa con la nueva «rueda» de dispensación. Acceda a varias funciones de dispensación que resultan útiles para el trabajo diario en el laboratorio.
- Interacciones intuitivas con la pantalla táctil: Al igual que un smartphone, la gran pantalla táctil interactiva del dispensador Q-POD® le permite ir a cualquier parte con sólo unos clics.
- Optimización del espacio del laboratorio: Proteja su espacio de trabajo del desorden. El sistema está diseñado para una instalación ordenada y para que las mesas de trabajo del laboratorio estén limpias, sin tubos ni cables sueltos. Sólo tiene que interactuar con el dispensador Q-POD®, el resto del sistema compacto puede integrarse fácilmente en el entorno de laboratorio. Para los laboratorios que necesiten más de un punto de uso de agua ultrapura, pueden conectarse hasta cuatro dispensadores Q-POD® a una unidad de producción.
- Agua ultrapura superior, constantemente hasta el nivel de trazas: La combinación de resinas Jetpore® e IQnano™ le permite confiar plenamente en la pureza del agua del sistema para sus experimentos cruciales. Además, con la supervisión integrada de TOC del A10®, se ahorra incertidumbre o interpretación equivocada de los resultados, así como tener que repetir análisis costosos y laboriosos.
- Trazabilidad avanzada: El seguimiento avanzado de datos, como los casos de dispensación, garantiza un histórico de todos los informes de dispensación, y las mediciones diarias de calidad permiten rastrear la calidad del agua a lo largo del tiempo. El histórico completo es un archivo global de todos los datos del sistema cuando se requiere un análisis más detallado. También se asegura la trazabilidad mediante las etiquetas e-Sure presentes en los filtros finales específicos de aplicación ( POD-Paks) y los cartuchos del sistema.
- Calidad y cumplimiento: El sistema está diseñado para producir agua ultrapura que cumpla o supere los requisitos descritos en las normas ASTM®, ISO 3696 y CLSI, la farmacopea europea y la farmacopea estadounidense.
- TOC del agua producida: < 2 ppb (in the appropriate operating conditions, otherwise typically < 5 ppb).
- Product water particulates: No particles with a size > 0,22 mm (con filtro Millipak® ).
- Caudal de suministro instantáneo del agua producida: Hasta 2 l/min.
Other Notes
Componentes necesarios pero no incluidos:
- Junto con este número de referencia, debe solicitarse una caja específica del país con el manual del usuario en el idioma correspondiente y el cable adaptado a la red eléctrica local.
- El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
- Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
- Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Legal Information
also commonly purchased with this product
consumable
Artículos
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
Contenido relacionado
Descubra un sistema de producción de agua de laboratorio ultrapura diseñado pensando en usted. Inteligente, intuitivo y conectado, el sistema Milli Q® IQ 7000 simplificará su forma de trabajar en el laboratorio.
Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.