Saltar a
LCPAK00A1
Cartucho LC-Pak®
Delivers water for trace and ultra-trace organic analysis (HPLC, UHPLC, LC-MS, LC-MS/MS). Placed at the point of dispense of Milli-Q®IQ/EQ 7 systems.
Sinónimos:
Módulo LC-Pak®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
Quality Segment
feature
removal of trace organics
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
application(s)
PFAS testing
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
El filtro LC-PAK® es un cartucho de purificación que contiene sílice granular porosa de fase inversa C18. Está validado para conseguir la calidad del agua adecuada para análisis de trazas y de ultratrazas orgánicas.
El dispositivo compacto proporciona un acceso eficaz y cómodo al agua ultrapura recién purificada desde el punto de dispensación Q-POD® de las gamas Milli-Q® IQ y EQ7.
Application
El agua ultrapura tratada con un filtro LC-Pak® es adecuada para la preparación de eluyentes, disoluciones tampón y disoluciones blanco, dilución de muestras y preparación de patrones en los análisis mediante LC-MS y LC-MS-MS.
Features and Benefits
  • Entregado con un certificado de calidad.
  • Produce un mínimo de 500 l de agua adecuada para análisis de trazas y ultra trazas orgánicas, cuando es abastecido con agua ultrapura Milli-Q®.
  • Activar con metanol de grado elevado antes de su uso.
  • Entregado herméticamente precintado con un adaptador de jeringa.
  • Mantenimiento sin preocupaciones: fácil de instalar y de sustituir.
  • La etiqueta e-Sure para conexión RFID con el dispensador de QPOD® permite una trazabilidad completa (gestión de datos) y un control automático del estado de los fungibles en la interfaz de la pantalla táctil del POD.
Legal Information
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
LCPAK0001V0CPAK0A1EDSPAK0A1
description
Delivers water for trace and ultra-trace organic analysis (HPLC, UHPLC, LC-MS, LC-MS/MS). Placed at the point of dispense of Milli-Q®IQ/EQ 7 systems.
description
-
description
Production of volatile organic compound-free water at the point of dispense of the Milli-Q® IQ/EQ 7 series water purification systems.
description
Production of endocrine disruptor-free water at the point of dispense of the Milli-Q® IQ/EQ 7 series systems.
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference, for use with Simplicity® UV, for use with Synergy® UV
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
feature
removal of trace organics
feature
removal of trace organics
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cartucho LC-Pak®
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  7. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  10. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.