Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
material
polyethersulfone filter
Quality Segment
sterility
sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
outlet connection diam.
1/4 in.
pore size
0.22 μm pore size
fitting
outlet stepped hose barb (with bell)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
La membrana del filtro Millipak® consta de poros cónicos que permiten la filtración del agua a un mayor caudal con baja presión diferencial. El filtro está termosellado en el material de la carcasa SAN (estireno-acrilonitrilo). El material de la carcasa, junto con la membrana y los procesos de producción se eligen cuidadosamente para reducir la liberación de extraíbles orgánicos e inorgánicos.
El filtro estéril Millipak® Gold de 0,22 μm es adecuado para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 y Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Application
Features and Benefits
- Cada filtro Millipak® Gold de 0,22 μm se prueba individualmente, se precinta herméticamente y se entrega con un certificado de calidad.
- Suministra agua exenta de bacterias a <0.01 cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood.
- Delivers particulate-free water (no particles with size >0,22 μm).
- Mantenimiento sin preocupaciones: fácil de instalar y sustituir.
- Punta inferior rediseñada para una instalación segura de la campana de protección.
- La etiqueta e-Sure para conexión RFID con el dispensador E-POD® o Q-POD® permite una trazabilidad completa (gestión de datos) y una supervisión automática del estado de los fungibles en la interfaz táctil del POD′.
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración
- Aplicación: Análisis generales de laboratorio
- Indicaciones de uso: Purificación del agua
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del equipo (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
- Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Removes particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. Gamma-irradiated for additional bacterial control. | description 0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. | description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. NPTM Outlet: 1/4 in. Stepped Hose Barb with Bell | description Protects stored pure water from airborne contaminants. For Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks. |
| compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000 | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 | compatibility for use with Alpha-Q, for use with Milli-DI®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Synthesis | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 |
| sterility sterile | sterility - | sterility sterile | sterility - |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 2 units | packaging pkg of 1 unit |
| feature hydrophilic | feature - | feature hydrophilic | feature - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.