ZWATSENA1
Sensor de agua
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series.
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
120 V, 60 Hz
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® SQ 2Series
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
- El sensor de agua es un accesorio de seguridad que detecta la presencia de exceso de agua en el suelo y cierra automáticamente el acceso al agua de alimentación desde el sistema de purificación de agua o el suministro de agua principal.
- Normalmente se coloca en el suelo o en una mesa de trabajo, donde sea más cómodo para el laboratorio.
- El sensor tiene un cable de 4 m, por lo que se puede conectarse al sistema de purificación de agua a una distancia de hasta 4 m.
Application
Features and Benefits
- Reduce en gran medida el riesgo de inundación.
- Protege los instrumentos de laboratorio y sus alrededores de daños causados por el agua.
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.