Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
ZEQ7000T0C
Milli-Q
Sistema de purificación de agua ultrapura Milli- Q® EQ 7000
Produces ultrapure (Type 1) water from pure water with a distribution flow rate up to 2 L/min.
About This Item
UNSPSC Code:
41104206
NACRES:
NB.85
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
AC/DC input
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® EQ
packaging
pkg of 1 unit
parameter
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
≤2 L/min product water instant delivery rate
18.0 kg operating weight (39.7 lb)
300 L/day max. usage
resistivity
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
system H
58.5 cm (23 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
35 cm (13.8 in.)
52 cm (20.5 in.) , with POD
system width
26.5 cm (10.4 in.)
34.2 cm (13.4 in.) , with POD attached
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb (Product Water)
input
feed water nature pure water
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
General description
El sistema de purificación de agua Milli-Q® EQ 7000 suministra bajo demanda hasta 300 l de agua ultrapura al día a partir de agua purificada procedente de un sistema de purificación de agua Milli-Q® IX (por ejemplo,ZIX7003T0C) almacenada en cualquier depósito de almacenamiento Milli-Q® (por ejemplo,TANKA050) o suministrada mediante un circuito presurizado alimentado por un sistema centralizado de agua purificada, como un sistema Milli-Q® HX (por ejemplo, ZLXL51040).
Una serie de características de diseño inteligente e innovaciones tecnológicas hacen que el sistema sea fácil de usar y reducen su huella ambiental en comparación con el sistema Milli-Q® Reference de la generación anterior.
El sistema de purificación funciona en combinación con:
  • Una gran interfaz de pantalla táctil de 7 pulgadas (~18 cm) que permite un control intuitivo del sistema, un acceso rápido a los datos y la supervisión de la calidad de un vistazo.
  • El dispensador ergonómico Q-POD® que proporciona 3 caudales, luces «verificar y dispensar» (‘Check & Dispense’) y ultrafiltración final adaptada a las necesidades específicas de la aplicación.
Application
Este sistema de producción de agua ultrapura Milli-Q® de gran calidad es flexible, intuitivo y fiable. El agua ultrapura producida por este sistema se utiliza para técnicas analíticas sensibles como la HPLC, la UHPLC, la IC y otros tipos de cromatografía, así como para técnicas de análisis elementales como la AAS y la ICP-MS.
También se recomienda su uso en áreas de ciencias de la vida, como la biología celular, la biología molecular, la bioquímica y métodos de detección innovadores.
Features and Benefits
  • Suministra agua ultrapura desde una fuente de agua purificada.
  • Los cartuchos de ultrafiltración IPAK Meta® e IPAK Quanta® reducen los iones del agua purificada hasta concentraciones traza.
  • El dispensador Q-POD® ofrece un suministro ágil de agua a 3 caudales ajustables manualmente (< 2 l/min).
  • ‘Las luces «verificar y dispensar» (‘Check & Dispense’)del brazo Q-POD® aseguran que el sistema esté preparado y que la dispensación sea óptima.
  • Dispensación volumétrica con un solo toque, de 100 ml a 25 l, en incrementos de 100 ml.
  • Proporciona agua ultrapura con una concentración de carbono orgánico total (TOC = 5 ppb) baja constante.
  • Una pantalla táctil HMI intuitiva y fácil de usar simplifica el uso del sistema y el acceso a los datos.
  • La supervisión de la calidad de un vistazo proporciona información esencial sobre la calidad del agua (resistividad, temperatura, indicación de TOC y estado de la circulación del agua) en la interfaz de pantalla táctil.
  • El indicador virtual de TOC mide el TOC en el punto de uso. La medida aparece en la pantalla 90 segundos después de cada dispensación.
  • Las etiquetas e-Sure presentes en todos los fungibles del sistema, incluidos los filtros finales específicos de aplicación (POD-Paks), ofrecen una trazabilidad completa de los datos.
  • Opciones de instalación flexibles que ahorran espacio: sobre la mesa, o debajo, o montaje mural.
  • Una práctica opción de pedal de dispensación manos libres reduce el riesgo de contaminación.
  • El modo de cierre de laboratorio (Lab Close) minimiza el consumo de agua y energía cuando el sistema no se utiliza durante períodos prolongados.
  • Mantenimiento fácil y sin preocupaciones: alertas automáticas notifican la necesidad de sustituir los cartuchos.
  • Fabricado en una planta de producción con certificación ISO 9001 e ISO 14001.
  • Seleccione entre una amplia gama de servicios, como los servicios digitales MyMilli-Q que le harán ganar tiempo.
Components
  • Junto con este número de referencia, debe solicitarse una caja específica del país con el manual del usuario en el idioma correspondiente y el cable adaptado a la red eléctrica local.
  • El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
  • Este número de referencia contiene la unidad de purificación de agua y la pantalla táctil IHM.
  • Este número de referencia no incluye el dispensador de agua ultrapura Q-POD®, los fungibles, los accesorios ni otros servicios que puedan ser necesarios para la instalación y el correcto funcionamiento de la unidad de purificación de agua a lo largo del tiempo.
  • Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Other Notes
Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo del servicio técnico
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
Visite la Librería de documentos
Artículos
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
Learn about the importance of lab water quality on Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical (or Biological) Oxygen Demand (BOD) testing in water and wastewater analysis. Find in-depth guidance to establish the optimal lab water solution for your environmental and process water testing.
Ver todo
Contenido relacionado
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
¿Hasta que punto es constante la calidad del agua de su laboratorio? Las variaciones en la calidad del agua purificada pueden afectar a los análisis de su laboratorio y a la eficiencia general de las operaciones. Vea cómo los sistemas de purificación del agua del laboratorio Milli-Q® le brindan confianza en su constancia.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.