para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
El cartucho de pretratamiento IPAK Gard® está compuesto por dos cartuchos de pretratamiento IPAK Gard® 03/05. Protege la membrana de ósmosis inversa (RO) al eliminar con eficacia los contaminantes del agua como el cloro libre, los coloides, las partículas y los minerales del agua potable.
Las tecnologías de purificación abarcan el carbón activado para eliminar el cloro libre y un filtro plegado para la eliminación de partículas y coloides. Este cartucho de pretratamiento mejora el rendimiento de su sistema y prolonga su vida útil.
Las tecnologías de purificación abarcan el carbón activado para eliminar el cloro libre y un filtro plegado para la eliminación de partículas y coloides. Este cartucho de pretratamiento mejora el rendimiento de su sistema y prolonga su vida útil.
Application
- Para los sistemas Milli-Q® IQ/IX 7010/15.
- Protege de manera óptima las membranas de RO del cloro libre, los coloides, las partículas y los minerales que se encuentran en el agua de alimentación potable.
- Mejora el rendimiento y la vida útil del sistema.
Features and Benefits
- El filtro plegado elimina partículas y coloides, y el bloque de carbón activado elimina el cloro libre del agua potable para garantizar el rendimiento de la membrana de RO a lo largo de los años.
- La etiqueta e-Sure permite la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa.
- Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación.
- El 63% de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación de sistema de gestión medioambiental ISO 14001.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany