IPAKKITEX
Kit de ultrapurificación Milli-Q® para agua purificada Elix®
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature pure water (Elix® water)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000 (Feed Water from Elix®)
for use with Milli-Q® IQ 7000 (Feed Water from Elix®)
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Los cartuchos contienen una combinación de resina de intercambio iónico de lecho mixto Jetpore® e innovadores medios de intercambio iónico IQnano™ para eliminar los iones traza del agua purificada, así como un carbón activado sintético de alta calidad, dirigido a los oligoelementos orgánicos contaminantes.
Application
- Para los sistemas de agua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 abastecidos con agua de alimentación Elix® .
- Elimina los iones traza y los contaminantes orgánicos para suministrar agua ultrapura (Tipo I) destinada a aplicaciones sensibles.
Features and Benefits
- Las etiquetas e-Sure permiten la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa.
- Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación.
- El 78 % de los proveedores de repuestos para los cartuchos IPAK Quanta® e IPAK Meta® incluidos en este kit cuentan con la certificación ISO 14001 del sistema de gestión medioambiental.
Contenido relacionado
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.