Saltar a
IPAKKIT00
Kit de ultrafiltración Milli-Q® para agua purificada
greener alternative
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKKITA1.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Este kit Milli-Q® contiene cartuchos de ultrafiltración IPAK Meta® e IPAK Quanta® para agua purificada, diseñados para funcionar en conjunto para producir agua ultrapura (Tipo I) destinada a aplicaciones sensibles de laboratorio.
Los cartuchos contienen una combinación de resina de intercambio iónico de lecho mixto Jetpore® e innovadores medios de intercambio iónico IQnano para eliminar los iones traza del agua de alimentación purificada, así como un carbón activado sintético de alta calidad, dirigido a los oligoelementos orgánicos contaminantes.
Seguimos demostrando nuestro compromiso con un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Hemos revisado nuestros cartuchos de purificación para identificar oportunidades clave de minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto. Este producto se ha beneficiado de una optimización de la mezcla de resina, el embalaje y la gestión del final de vida útil. Por lo tanto, se identifica como un producto alternativo más ecológico en la categoría de reingeniería. Véase la tarjeta de puntuación DfS para el nuevo kit de ultrafiltración Milli-Q® para agua purificada.
Application
  • Para los sistemas de agua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 y EQ 7008/16 cuando se abastecen con agua purificada.
  • Elimina los iones traza y los contaminantes orgánicos para suministrar agua ultrapura (Tipo I) destinada a aplicaciones sensibles.
Features and Benefits
  • Las etiquetas e-Sure permiten la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa.
  • Se suministra con un tapón de drenaje por cartucho para eliminar el exceso de agua y reducir el peso de los cartuchos agotados en su eliminación.
  • El 78% de los proveedores de repuestos para los cartuchos incluidos en este kit cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany