Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
ZSQ200U0T0
Milli-Q
Sistema de purificación Milli-Q® SQ 200
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module from 3.5 L Switch tank.
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® SQ 2Series
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
system H
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
system W
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
system depth × depth
22 cm (8.7 in.)
weight
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
impurities
Product Water DNase < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta Cartridge and SQPAK™ Final filter)
input
feed water nature pure water (Pure RO water from SQ Switch tank refilled on Milli-Q® SR 240/240L/240XL production station)
output
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 200 proporciona agua ultrapura (Tipo I) desde el depósito SQ Switch 3,5 L lleno de agua purificada por ósmosis inversa (RO). El flexible dispensador manual suministra agua ultrapura y es fácil e intuitivo de operar para cualquier usuario. Este módulo de dispensación debe estar asociado a una estación de producción de agua purificada por RO de la familia Milli-Q® SQ 2Series para rellenar su depósito SQ Switch portátil. Gracias al depósito SQ Switch portátil, el sistema de agua se adapta a cualquier configuración de laboratorio: la unidad de producción de agua RO se coloca junto a una fuente de agua potable, mientras que pueden colocarse un número ilimitado de esos módulos de dispensación ultrapura Milli-Q® SQ 200 en cualquier lugar del laboratorio o el edificio donde haya una toma de corriente. Esto permite una instalación flexible que puede adaptarse y escalarse fácilmente según los requisitos cambiantes del laboratorio. Este módulo de dispensación Milli-Q® SQ 200 permite configurar o escalar hasta cinco de las seis configuraciones preestablecidas de la serie Milli-Q® SQ: Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C y Milli-Q® SQ 240CV. Estas configuraciones otorgan a los usuarios plena autonomía y se adaptan fácilmente a los requisitos cambiantes del laboratorio.
Features and Benefits
  • Dispensación manual sencilla que permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a un caudal variable, desde 1,6 l/min hasta gota a gota
  • Un led coloreado indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·m y una lámpara UV de fotooxidación integrada reduce el TOC
  • Esta unidad de dispensación autónoma suministra agua ultrapura reciente en cualquier lugar donde se disponga de una toma de corriente gracias al depósito SQ Switch portátil
  • La configuración compacta junto con el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde sea adecuado para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
  • La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
  • El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Components
Este número de referencia no incluye:
  • Cartucho y filtro final SQPAK
  • Depósito SQ Switch de 3,5 l
  • Válvula de gravedad SQ o cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
  • La estación de producción de agua purificada por RO para rellenar el depósito SQ Switch 3,5 l: sistema de purificación Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 µm. Consulte la sección de la guía del usuario del sistema.
  • Condiciones de conservación: Guardar en un lugar seco
  • Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.