ZFC0NN5SQ
Conector 5 m
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sinónimos:
Conector 5 m sistema a POD
About This Item
Características
For System to POD connection
cable L
5 m
compatibilidad
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Le permite instalar un dispensador Q-POD®o E-POD® a una distancia de hasta 5 m del sistema
- Consiga una instalación limpia y una integración clara agrupando tubos y cables en una única funda blanca