925144
KB05yne
≥95%
Sinónimos:
4-(N-(4-Bromophenyl)acrylamido)-N-(hex-5-yn-1-yl)benzamide, Functionalized scout fragment
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or solid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Related useful products may include: Cysteine-reactive fragments: KB02 (912131), KB03 (912654), KB05 (911798), sulfoxide (925136), CoLDR probe (923818) Functionalized scout fragments: KB02-COOH (925047), KB02yne (925225) Electrophilic degraders featuring scout fragments: KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), KB05-SLF (913715), Biotin-SLF (914223) Cysteine-reactive probes for chemoproteomics: IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), desthiobiotin iodoacetamide (923826), or biotin iodoacetamide (B2059)Related useful products may include: Cysteine-reactive fragments: KB02 (912131), KB03 (912654), KB05 (911798), sulfoxide (925136), CoLDR probe (923818) Functionalized scout fragments: KB02-COOH (925047), KB02yne (925225) Electrophilic degraders featuring scout fragments: KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), KB05-SLF (913715), Biotin-SLF (914223) Cysteine-reactive probes for chemoproteomics: IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), desthiobiotin iodoacetamide (923826), or biotin iodoacetamide (B2059)
Technology spotlight: Proteomic Ligandability Assessment
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)