910074
27,27-Dimethyl-25-oxo-3,6,9,12,15,18,26-heptaoxaoctacosanoic acid
≥95%
Sinónimos:
2-2-2-2-2-2-6 PROTAC® linker, Bifunctional linker, OtBu-PEG6-acid
About This Item
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
carboxylic acid
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(O)=O)OC(C)(C)C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)