固相萃取 (SPE)
固相萃取(SPE)是一種在色譜分析(如 HPLC、GC、TLC)前進行快速、選擇性樣品製備和淨化的技術。在 SPE 中,液體樣品中的一種或多種分析物質透過萃取、分離和/或吸附到固體固定相上而被分離出來。
特色類別
固相萃取(SPE)是一種在色譜分析(如 HPLC、GC、TLC)前進行快速、選擇性樣品製備和淨化的技術。在 SPE 中,液體樣品中的一種或多種分析物質通過萃取、分離和/或吸附到固體固定相上而被分離出來。這使樣品更適合後續的分析色譜,通常可簡化並改善最終的定性和定量分析。
一個最佳的 SPE 程序可以讓您:
- 轉換樣品基質,使其與目標色譜方法更加相容。
- 濃縮分析物(痕量富集)以提高靈敏度。
- 去除在色譜分析過程中導致高背景、誤導峰和/或靈敏度差的干擾。
- 保護分析柱不受污染物影響。
- 自動化萃取過程。
在 SPE 中,固定相(吸附劑或樹脂)通過強烈但可逆的相互作用與分析物質或雜質結合,從複雜的樣品中可靠、快速地萃取出所需的分析物質。
SPE具有選擇性和多用途性,因為有許多不同的吸附劑和洗脫條件可用於不同的分析物質和基質。常見的 SPE 吸附劑包括
- 矽基
- 反相(C18、C8、氰基、苯基) 2)
- 離子交換(SAX、WCX、SCX)
- 碳基
- 聚合物基(多種成分、不同功能)
- 其他,例如 Florisil®(矽酸鎂)或氧化鋁
- 混床:混合床:幾乎是上述任何一種依序分層的組合
SPE的策略
在「Bind-Elute SPE」中,所要分析的物質被吸附劑擷取,而基質干擾則通過濾筒。在 「去除干擾 SPE 」中,基質干擾被吸附劑俘獲,而感興趣的分析物則通過。HybridSPE 和 QuEChERS SPE 方法都是通過干擾去除來工作的。
最佳的 SPE 方法取決於分析物的結構、溶解度、極性和親脂性(分佈係數)。 選擇指南 可幫助選擇最有利的固定相和溶劑,以滿足相關應用的需要。
SPE的常見應用
SPE常用於製藥、臨床和高通量診斷測試、法醫、環境和食品/agrochemical行業的相關分析:
- 生物體液中的藥物化合物和代謝物
- 生物體液中的濫用藥物
- 飲用水和廢水中的環境污染物
- 蛋白質和肽的脫鹽
- 脂質的分離
- 水溶性和脂溶性維生素
- 矽基
相關文章
- 這篇 Sigma-Aldrich 文章討論 HybridSPE-Phospholipid 技術如何運作,以及如何去除磷脂。
- 冷相萃取中的離子交換方法、反離子選擇性與離子交換及基本步驟。
- 使用 HPLC 和 SPE 的离子交换聚合物基颗粒测定燕麦片和婴儿谷物中的草甘膦及相关化合物。获得低水平的检测结果。
- Select HLB SPE是一种亲水性聚合物相,用于从水性基质中提取分析物。在本文中,它将用于从血浆中提取他汀类药物,以及从饮用水中提取48种药物分析物。
- Supel™Swift HLB SPE是一种具有亲脂性和亲水性官能团的聚合物吸附剂,可用于对各种极性不同的分析物进行固相萃取。它可以节省时间,实现更快的流速以及极低的信号增强/抑制比。
- 查看全部 (43)
相關通訊協定
- 为了使用β-葡糖醛酸酶优化水解,必须对每种待分析的葡糖苷酸代谢物进行某些因素的评估,例如孵育时间、温度、水解pH、酶源和酶浓度。
- 使用本報告中描述的方法,觀察到平均絕對回收率和 RSD 值為 99.86 ± 6.99% (n=6),以確定外用乳膏中平均含有 1.02% 的氫化可的松。
- 臨床方法轉換為 LC/MS/MS 有其優點,但也有一些限制,特別是來自內源樣品基質的干擾效應。
- 固相萃取中的反相 SPE 方法。相較於正相或離子交換 SPE,反相 SPE 被認為是選擇性最低的保留機制。
- Supelco开发了一种可测定饮用水中的BPA的全面样品制备和分析程序。
- 查看全部 (38)
尋找更多文章和協議
How Can We Help
若有任何問題,請提交客戶支援請求
或與我們的客戶服務團隊討論:
電子郵件[email protected]
或致電 +1 (800) 244-1173
額外支援
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算機與應用程式
Web Toolbox - 用於分析化學、生命科學、化學合成和材料科學的科學研究工具和資源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。