Merck
首頁固相萃取 (SPE)HybridSPE-Phospholipid 技術
HybridSPE-Phospholipid 技術
HybridSPE-PL如何運作?
HybridSPE-PL技術是一種簡單而通用的樣品前處理平台,專為在LC-MS或LC-MS-MS分析前去除生物血漿和血清中的內源蛋白質和磷脂干擾而設計。生物血漿或血清首先進行蛋白質沉澱,將生物血漿/血清加入 96 孔板,然後再加入酸化乙腈(沉澱劑)。在抽真空之前,上部的 PTFE 熔塊會阻礙樣品過早流動。經過簡短的混合/渦旋步驟以促進蛋白質 ppt 後,在 96 孔板上抽真空。96 孔版包含一系列低孔隙率的疏水過濾器/濾網。填料床過濾器/篩板組件可作為深度過濾器,有助於在萃取過程中同時去除磷脂和沉澱的蛋白質。蛋白質沉澱樣品通過 HybridSPE-PL 裝置後,產生的洗提液可立即進行 LC-MS 或 LC-MS-MS 分析;建議方法請參閱圖 1。
使用 HybridSPE-PL 96 孔格式的「孔內」沉澱程序
圖 1.使用 HybridSPE-PL 96 孔格式的「孔內」沉澱程序
1 mL HybridSPE-PL 濾芯版本不包含去除沉澱蛋白質所需的過濾器。因此,蛋白質沉澱必須在筒外進行,然後在 HybridSPE 處理前進行離心或過濾步驟。
注意: 1 mL HybridSPE-PL 試劑盒版本不包含去除沉澱蛋白質所需的過濾器。因此,蛋白質沉澱必須在筒外進行,然後在HybridSPE處理前進行離心或過濾步驟。所產生的上清液/濾液會被載入 HybridSPE-PL 濾芯以去除磷脂。
如何去除磷脂?
一旦血漿/血清樣品通過添加乙腈(含 1%甲酸)進行蛋白質沉澱,它就會通過 HybridSPE-PL 填料床。填料床由專利的氧化鋯塗層矽膠顆粒組成。氧化鋯位點具有路易斯酸(電子受體)特性,可與路易斯碱(電子供體)產生強烈互動。磷脂在結構上是由一個極性頭部基團 (膦酸茲維他基) 和一個大的疏水尾部 (兩個疏水的脂肪酰基) 組成。所有磷脂固有的磷酸基都是非常強的路易斯基,會與顆粒表面官能化的氧化鋯原子產生強烈的互動(圖 2)。甲酸是沉澱劑中使用的一種關鍵改性劑,可提高許多相關分析物(如酸性化合物)的回收率。它在防止分析物保留而不影響磷脂保留/去除方面起著關鍵作用。
HybridSPE-PT 96 孔示意圖與磷脂保留機制
圖 2.HybridSPE-PT 96 孔示意圖與磷脂保留機制
縮寫詞彙:
  • I.S.- 內標
  • LLE - 液體萃取
  • LLOQ - 定量下限
  • PPT - 沉淀
  • SPE - 固相萃取
商标:
Ascentis, CHIROBIOTIC, HybridSPE - Sigma-Aldrich Biotechnology LP; Fused-Core - Advanced Materials Technologies, Inc.