Merck
全部照片(3)
重要文件
575659-U
Supelco
HybridSPE®-PLus 96-Well solid phase extraction (SPE) Plate
Volume 2 mL, bed wt., 50 mg, pk of 1 ea
同義詞:
HybridSPE ®-PLus
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104018
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
HybridSPE ®-PLus 96 孔板, volume 2 mL, pk of 1 ea
描述
96-well Plate
品質等級
產品線
HybridSPE®
成份
bed wt., 50 mg
包裝
pk of 1 ea
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
2 mL
基質活性組
zirconia-based phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
HybridSPE-PLus 是下一代 HybridSPE-Phospholipid 技术。其首创的 HybridSPE-Phospholipid 技术于 2008 年首次推出。它融合了传统蛋白沉淀的简单、标准化方法学与固相萃取 (SPE) 的专属性,用于在 LC-MS 分析前同时去除生物样品中的蛋白质和磷脂。与其他磷脂去除产品使用疏水保留机制去除生物样品中的磷脂质不同,HybridSPE-磷脂技术使用独特的 Lewis 酸/碱保留机制,使其能够将磷脂与即使是非常疏水的分析物(如维生素)分离,这些分析物通常与竞争性产品上的磷脂一起保留。
我们的 HybridSPE-PLus 产品提供了与传统 HybridSPE-磷脂产品相同的经过时间验证的化学性质,并根据多年的生产经验进行生产改进。这些生产改进使我们能够提高流动一致性,减少样品滞留体积,进一步提高分析物回收率和测定重现性。我们邀请客户体验我们最新技术——HybridSPE-PLus。
特點和優勢
  • 简单的 2-3 步标准方法学,类似于传统的蛋白沉淀,可同时去除蛋白质和磷脂
  • 独特的 Lewis 酸/碱保留机制可有效去除亲水性和疏水性目标分析物的磷脂(与竞争性化学品不同),消除磷脂诱导的离子抑制
  • 高重现性、一致的产品性能
  • 为更长的色谱柱使用寿命和更短的仪器停机时间提供更清洁的样本
  • 有 96 孔和 1 mL 吸附模块尺寸可供选择
法律資訊
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
條款
Immunoassay-based methods for digitoxin or digoxin exist, but are time consuming, labor intensive, and not selective due to similarities in their chemical structures.
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18
相關內容
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
小分子是指分子量通常小於 900 道頓的離子和化合物。這些化合物可以透過 HPLC、UHPLC 和 LC-MS 進行有效的分離與分析,主要使用矽膠顆粒或單體固定相,並搭配各種色譜柱化學製程(修改)。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
固相萃取可淨化色譜分析的樣品,改善資料品質並保護分析柱。
Chromatograms
application for HPLC, application for SPE