Supel™ Swift HLB SPE是一种同时具有亲水性和亲脂性官能团的专有共聚物,目前正在申请专利。它可在仪器分析之前用作固相萃取(SPE)中的吸附剂材料。由于具有双极性性质,Supel™ Swift HLB非常适合从水性基质中提取各种化合物,并且是食品和环境样品以及尿液、血清和血浆等生物样品应用的理想选择。该聚合物材料的亲水和亲脂平衡(HLB)特性使其可保留多种具有不同极性、不同LogP值的化合物(图2)。
三步法SPE的可能性
传统的基于HLB的固相萃取采用五步过程,需要活化和平衡步骤来制备用于样品引入的吸附剂材料。活化步骤需将有机溶剂分子引入并保留在吸附剂的孔内,而平衡步骤则为样品上样条件准备吸附剂,并可防止过早洗脱。Supel™ Swift HLB SPE小柱可将样品直接装载到吸附剂床上,而无需进行预处理步骤。它消除了活化和平衡步骤,并使SPE中的处理步骤从5个减少到3个。此产品特点可以简化样品制备并减少样品处理中的潜在误差(图1)。
图 1.使用Supel™ Swift HLB SPE小柱(30 mg/1 mL),通过5步和3步方法对样品(1:1稀释的血清)进行常规处理
Supel™ Swift HLB SPE小柱具有优化的吸附剂设计,可实现更快的流速。与另一种广泛销售的快速HLB小柱相比,稀释后血浆在其中的流速提高了20%,同时仍保持了相似的流动一致性(表1)。更快的流速与更短、更简单的三步法相结合,可节省大量的样品制备时间。
通过3步和5步法SPE,使用Supel™ Swift HLB SPE小柱进行回收率实验
多功能的Supel™ Swift HLB SPE小柱可针对多种化合物和极性提供良好的回收率。如图2所示,使用三步法和五步法时,Supel™ Swift HLB SPE小柱可从血浆中回收20种不同的化合物。总体来说,五步法相比三步法具有更好的回收率。三步法的总体平均回收率较低仅仅是由于两种较早洗脱的化合物(阿米洛利和尼扎替丁)的回收率低于70%,RSD分别为2.9%和3.0%。在五步过程中,所有二十种分析物的回收率均在80%至120%之间。三步法中,80%的分析物的回收率达到80%至120%。
图 2.使用Supel™ Swift HLB SPE小柱进行三步和五步法回收的数据汇总。分析物按其递增的log P值排序。
更低的信号抑制/增强实现更好的LC-MS分析
当通过LC-MS分析时,不同的生物样品(例如血浆和尿液)以及食物样品(例如肉类产品、水果、蔬菜或甚至像香料之类的干基质)可能会给出不准确且不可靠的结果。这通常是由于残留基质导致的信号抑制和增强引起的,从而可能导致测量误差。因此,在LC-MS分析之前进行有效的样品前处理对于充分减少由样品基质引起的信号抑制和/或增强至关重要。如图3所示,用Supel™ Swift HLB SPE小柱吸附剂处理过的样品对被测分析物的离子化影响最小,这说明了小柱/方法去除基质组分的效率。与另一种广泛销售的HLB小柱相比,Supel™ Swift HLB SPE小柱观察到的信号抑制或增强作用要低得多,而另一种HLB小柱对大多数分析物显示出超过10%的信号抑制或增强作用。
图 3.使用五步法比较Supel™ Swift HLB SPE小柱和市售的HLB产品的信号抑制或增强效果。分析物按其log P值递增的顺序排列。
为什么选择Supel™ Swift HLB SPE小柱?
如上所示,在五步法中,Supel™ Swift HLB SPE小柱可为20种极性和疏水性不同的分析物实现高达80-120%的绝对回收率。采用三步法避免了预处理步骤,80%的分析物的回收率落在80-120%的范围内,同时仍保持较低的RSD值。该方法表明,在保留大多数样品的同时仍可保持较低的差异性,从而可节省更多的时间。 此外,Supel Swift HLB SPE小柱对于80%的分析物可显著减少信号抑制/增强的产生。与另一个市售的HLB小柱相比,这是一项重大改进,在另一种HLB小柱中,70%的分析物显示出大于10%的信号抑制/增强影响。凭借广泛的适用性和通用的方法,Supel™ Swift HLB SPE小柱成为适合严苛的LC-MS应用及其他分析工作流程的一种通用且可靠的工具。