Merck
首頁固相萃取 (SPE)反相 SPE 方法
反相 SPE 方法
閱讀更多
水性樣品基質/移動相環境
與正相或離子交換 SPE 相比,反相 SPE 被認為是選擇性最低的保留機制。換句話說,反相方法或接合化學可能難以區分結構相似的分子。不過,由於反相可以保留大部分具有任何疏水性的分子,因此對於萃取同一樣品中結構多樣的分析物非常有用。
反相固相萃取 (SPE) 方法示意圖。圖中描繪了具有兩個苯環和一個甲氧基 (-OCH3) 的芳香族化合物與溶劑官能基之間的疏水互動,以之字形鏈表示。紅色漸層背景強調這些互動的疏水性,相較於正相或離子交換 SPE 方法,疏水性的選擇性較低。
圖 1.水性樣品基質/移動相環境
基本步驟
  1. 樣品預處理: 對於帶干擾的樣品 (如.g.,當處理可電離的化合物時,pH 值的控制可能很重要。
    當分析物處於中性狀態時,會變得更疏水,在反相條件下的保留能力會增強。將樣品 pH 調整到高於或低於化合物 pKa(取決於官能基)2 個 pH 單位,將有效中和化合物。處理組織和其他固體時,請使用緩衝液進行固液萃取或均質化。
    非極性溶劑(包括甲醇和異丙醇)會破壞化合物與吸附劑官能基之間的相互作用。
    為避免堵塞,在
    將樣品引入 SPE 相之前,可能需要對樣品進行離心、稀釋和/或預過濾。
  2. 調理/校正: 調理濕潤或活化接合相,以確保分析物與吸附劑官能基之間的互動一致。反相吸附劑通常使用 1-2 管容量的水溶性溶劑(如甲醇或乙腈)進行調節。
    為了最大限度地保留樣品,平衡引入了一種在溶劑強度和 pH 值方面與樣品載荷相似的溶液。1-2 管容量的緩衝液(用於樣品前處理)或水是反相平衡的好選擇。
  3. 樣品載量: 以 ~1-2 滴/秒的一致且較低的流速施加樣品(從步驟 1 開始),以確保最佳的保留效果。
  4. 清洗: 在樣品載入過程中,樣品干擾物經常與相關化合物共存。洗滌步驟是必要的,以便在不過早洗出相關化合物的情況下洗出干擾物質。5-20% 甲醇水溶液或樣品前處理緩衝液是典型的洗滌溶劑。
  5. 洗脱: 使用具有足夠非極性的有機溶劑或溶劑組合,破壞分析物與吸附劑官能基之間的疏水作用。
    在處理可電離的化合物時,洗脫過程中的 pH 值控制通常可以提高回收率。In their ionic form, basic and acidic compounds become more polar, weakening reversedphase interaction, possibly allowing for weaker elution solvents and/or reduced elution volumes.
  6. 洗脱液後處理: 在進行 LC 分析之前,通常需要將 SPE 洗提液蒸發並重構成流動相。GC 分析通常需要進一步濃縮 SPE 洗提液和/或可能使用揮發性較高的溶劑進行基質交換。
SPE Tips
  1. 在樣品前處理過程中,應破壞藥物與蛋白質的結合。
    策略包括:
    • 40 µL 2% EDTA 二鈉/每 100 µL 小鼠血漿
    • 40 µL 2% 甲酸/每 100 µL 小鼠血漿
    • 其他可能的試劑(每 100 µL 矩陣):
      40 µL 2% TCA、40 µL 2% 醋酸、40 µL 2% TFA、40 µL 2% 磷酸或 200 µL MeCN(蛋白質 ppt.
  2. 如果在分析前需要蒸發 SPE 洗提液,請在洗提後透過 SPE 管通入真空空氣約 10 分鐘。
  3. 如果在分析前需要蒸發 SPE 洗提液,則在洗提後通過真空空氣約 10 分鐘,這樣可以去除可能延長蒸發時間的殘留水分。
  4. 在樣品載入和洗提過程中,穩定而緩慢的流速(每秒 1-2 滴)可以提高回收率和重現性。
  5. 減少床重以最小化洗脱量。
  6. 增加床重以保留更多的極性化合物。
  7. 只有在甲醇調節過程中,才需要關注吸附劑過乾的問題。
  8. 在調節之前,可以使用預調節溶劑,如二氯甲烷(或用於洗滌的溶劑),以去除 SPE 管上任何可能干擾後續分析的雜質。