Merck
Strona głównaOczyszczanie DNA i RNAOczyszczanie plazmidowego DNA
Oczyszczanie plazmidowego DNA
Wprowadzenie do oczyszczania plazmidów
Ekstrakcja makrocząsteczek, takich jak DNA, RNA i białka, jest powszechna w badaniach biologii molekularnej. Proces ekstrakcji i oczyszczania kwasów nukleinowych ewoluował od skomplikowanej i pracochłonnej procedury. Obecne metody oczyszczania kwasów nukleinowych zapewniają wysoką wydajność próbek, czystość i skalowalność biomolekuł przy minimalnym zanieczyszczeniu krzyżowym. Powszechnie stosowane są również zautomatyzowane systemy przeznaczone dla średnich i dużych laboratoriów.
Przygotowanie kwasów nukleinowych do oczyszczania plazmidów
Przygotowanie kwasów nukleinowych rozpoczyna się od procesu pobierania próbek (bakterii, tkanek i komórek zwierzęcych lub tkanek roślinnych). Aby uzyskać wysokiej jakości kwas nukleinowy, niezależnie od metody stosowanej do przygotowania DNA, próbki muszą być pobierane i traktowane w odpowiedni sposób. Ścieżka od pobrania próbki do oczyszczenia kwasu nukleinowego może obejmować pobranie próbki, transport, archiwizację, przechowywanie i oczyszczanie kwasów nukleinowych w ramach przepływu pracy (Rysunek 1).
Przepływ pracy dla pobierania, transportu, archiwizacji i oczyszczania próbek DNA.
Rysunek 1. Przepływ pracy dla pobierania, transportu, archiwizacji i oczyszczania próbek DNA.
Izolacja kwasu nukleinowego
Izolacja DNA obejmuje lizę błon komórkowych, usunięcie białek histonowych, RNA i lipidów oraz oczyszczenie. Różne dostępne metody ekstrakcji i oczyszczania są wyszczególnione w Tabeli 1.
Tabela 1.Przegląd metod izolacji kwasów nukleinowych.
Plazmidowe DNA
Plazmidy to małe, koliste, dwuniciowe DNA wykorzystywane w biologii molekularnej do manipulowania i dekodowania informacji genetycznej. Stały się one kluczowymi składnikami wszelkich technik klonowania i biotechnologicznych, ponieważ łatwiej nimi manipulować.
Opracowano różne metody oczyszczania plazmidowego DNA. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Produkty GenElute mają z natury bezpieczniejszą chemię w porównaniu do standardowego użycia fenolu i chloroformu do ekstrakcji DNA.
Nasz zestaw do minipreparacji plazmidów GenElute™ to prosta, szybka i opłacalna metoda izolacji plazmidowego DNA z kultur E. coli. Zestaw łączy w sobie technologię membranową opartą na krzemionce i wygodę formatu kolumny wirówkowej i odzyskuje do 20 mg plazmidowego DNA o wysokiej kopi na mL hodowli nocnej. Poniżej przedstawiono główne etapy (Rysunek 2) izolacji i oczyszczania plazmidowego DNA przy użyciu GenElute™ Plasmid Miniprep Kit.
  1. Komórki bakteryjne są zbierane poprzez wirowanie, poddawane zmodyfikowanej procedurze lizy alkaliczno-SDS, a DNA adsorbowane na krzemionce w obecności wysokich soli.
  2. Zanieczyszczenia są następnie usuwane przez prosty etap płukania.
  3. Związane DNA jest wymywane w wodzie lub buforze Tris-EDTA. Odzyskane plazmidowe DNA jest głównie w formie superzwiniętej.
  4. DNA jest gotowe do użycia w aplikacjach takich jak trawienie enzymami restrykcyjnymi, klonowanie, PCR, transformacja, transkrypcja, konwencjonalne i zautomatyzowane sekwencjonowanie
Niektóre z naszych zestawów do oczyszczania plazmidowego DNA są zestawione w Tabeli 2. Szczegółowe wyjaśnienie różnych metod oczyszczania plazmidowego DNA (PDF).
Proces przygotowania kwasów nukleinowych i oczyszczania plazmidów
Rysunek 2.Proces przygotowania kwasów nukleinowych i oczyszczania plazmidów. Oczyszczanie DNA PCR: numery produktów NA1020 i PCR9604
Tabela 2.Zestawy do oczyszczania plazmidowego DNA
Tabela 3.Produkty do czyszczenia PCR
Referencje
1.
Tan SC, Yiap BC. 2009. DNA, RNA, and Protein Extraction: The Past and The Present. Journal of Biomedicine and Biotechnology. 20091-10. https://doi.org/10.1155/2009/574398
2.
Buckingham L, Flaws ML. 2007. Flaws, Molecular Diagnostics: Fundamentals, Methods, & Clinical Applications. Philadelphia, USA: F.A. Davis Company.
3.
Weaver R. 2002. Molecular Biology . 2nd edition. San Francisco: McGraw Hill.