Indeks oleju węglowodorowego w próbkach
Zestawy i zestawy testowe do chromatograficznego oznaczania zawartości węglowodorów
Specjalna standardowa mieszanina oleju mineralnego typu A i B, która jest używana jako roztwór podstawowy do kalibracji, jest wytwarzana grawimetrycznie z certyfikowanego materiału referencyjnego BAM-K010 dostarczanego przez Federalny Instytut Badań i Testowania Materiałów BAM. Dokładna zawartość, w tym niepewność rozszerzona i data ważności, znajduje się na etykiecie. Ten certyfikowany roztwór wzorcowy jest dostarczany w butelkach kapilarnych CERTAN® które zapewniają doskonałe uszczelnienie i gwarantują stałe stężenie analitu.
Do oznaczania zawartości oleju mineralnego w różnych matrycach (woda, gleba, szlam) istnieją trzy różne normy DIN/EN. Każda z nich określa metodę oznaczania wskaźnika oleju węglowodorowego za pomocą ekstrakcji w n-heptanie, a następnie analizy za pomocą chromatografii gazowej (GC).
Węglowodorowy indeks olejowy jest sumą stężeń długołańcuchowych i rozgałęzionych alifatycznych, alicyklicznych, aromatycznych i alkilopodstawionych węglowodorów aromatycznych obecnych w próbce, które można ekstrahować rozpuszczalnikiem węglowodorowym o temperaturze wrzenia powyżej 36 °C, nie są adsorbowane na Florisil i mają czasy retencji GC między n-dekanem (C10) a n-tetrakontanem (C40).
Oferujemy dwa zestawy olejów mineralnych i trzy zestawy testów przydatności Florisil® zawierające specjalne dwuwarstwowe zestawy Florisil®/Na2SO4 rurki SPE oraz wszystkie odczynniki i wzorce stosowane w wyżej wymienionych normach ISO/DIN/EN.
Zestawy pozwalają użytkownikom na ekstrakcję i analizę piętnastu próbek wody w dwóch egzemplarzach (zestaw 68172), dwudziestu dwóch próbek gleby (zestaw 56681), dwadzieścia próbek odpadów stałych lub osiem próbek odpadów płynnych (zestaw 56681).
Zestawy testowe przydatności Florisil® zostały opracowane do analizy dziesięciu (zestaw 52462), dziewiętnastu (zestaw 07958) lub dwudziestu czterech próbek Florisil® (zestaw 50397).
Nr kat. Nr kat. | Opis |
---|---|
68172 | Zestaw do chromatograficznego oznaczania zawartości węglowodorów w wodzie zgodnie z EN ISO 9377-2 |
56681 | Zestaw do chromatograficznego oznaczania zawartości węglowodorów w glebie zgodnie z DIN ISO 16703 oraz w odpadach zgodnie z EN 14039 |
07958 | Test przydatności Florisil® zgodnie z DIN EN 14039 |
52462 | Test przydatności Florisil® zgodnie z EN ISO 9377-2 |
Florisil® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy U.S. Silica Company
CERTAN® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy LGC Promochem
Network error: Failed to fetch