Procedura Maxiprep plazmidu GenElute™ HP
Wideo: Procedura amplifikacji plazmidu
Zestaw GenElute™ HP Plasmid Maxiprep oferuje prostą, szybką i opłacalną metodę izolacji plazmidowego DNA z rekombinowanych hodowli E. coli . Odzyskane plazmidowe DNA jest gotowe do natychmiastowego użycia w dalszych zastosowaniach, takich jak trawienie restrykcyjne, ligacja, sekwencjonowanie, PCR, transformacja i transfekcja.
- Objętość hodowli - 150 ml hodowli bakteryjnej
- Wydajność - do 1.2 mg wysokokopijnego plazmidowego DNA
- Szybkość - Od zebranej kultury bakteryjnej do czystego plazmidowego DNA w 30 minut lub mniej
- Elastyczność - Oferuje elastyczność formatu próżniowego lub wirowego, nie opiera się na przepływie grawitacyjnym lub ultrawirowaniu<
- Ekonomiczny - Niższy koszt przygotowania plus wyższa wydajność przygotowania to podwójna oszczędność
Kroki Maxiprep DNA plazmidowego
Wiruj 150 ml hodowli przez noc.
Dodaj 12 mL roztworu do zawieszania.
Pipetuj w górę i w dół lub worteksuj, aby całkowicie zawiesić osad bakteryjny.
Dodaj 12 ml buforu do lizy.
Pozostaw mieszaninę na 5 minut.
Delikatnie odwróć 6-8 razy. Nie worteksować.
Przygotować strzykawkę filtrującą.
Dodać 12 ml roztworu neutralizującego do mieszaniny.
Delikatnie odwrócić 4-6 razy.
Dodać 9 ml roztworu wiążącego do mieszaniny.
Odwrócić 1-2 razy.
Wlać mieszaninę do cylindra strzykawki filtrującej.
Pozostawić lizat na 5 minut.
Dodaj 12 ml roztworu przygotowującego kolumnę do kolumny wiążącej, umożliwiając jej przejście.
Po 5-minutowej inkubacji usuń klarowny lizat do świeżej probówki zbiorczej. Nie jest konieczne wtłaczanie pozostałości lizatu przez strzykawkę filtrującą.
Wlej lizat do kolumny wiążącej i pozwól mu przejść.
Dodaj 12 ml roztworu płuczącego 1 do kolumny wiążącej i pozwól mu przejść.
Dodaj 12 ml roztworu płuczącego 2 do kolumny wiążącej i pozwól mu przejść.
Pozostaw próżnię włączoną na 10 minut, aby wysuszyć kolumnę. W przypadku więcej niż 6 kolumn maxiprep, suszyć przez co najmniej 20 minut.
Przenieść kolumnę wiążącą do czystej probówki zbiorczej.
Dodaj 3 ml roztworu elucyjnego do kolumny i wiruj przez 5 minut.
Plazmidowe DNA jest teraz obecne w eluacie.