Przejdź do
1.19257
Chlor w proszku do fotometrów innych producentów dla próbek 10 ml
(total chlorine) Method: photometric, DPD 0 - 2.00 mg/l Cl2 Spectroquant®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
Quality Segment
specific analyte(s)
chlorine
technique(s)
photometry: suitable
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Performance test: conforms
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119257000104027269239091