Merck
US EPA Method 8260: Analiza GC substancji lotnych w SPB®-624 po oczyszczeniu i pułapce przy użyciu pułapki "K", szybka analiza GC
US EPA Method 8260: Analiza GC substancji lotnych w SPB®-624 po oczyszczeniu i pułapce przy użyciu pułapki "K", szybka analiza GC suitable for GC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Perfluorotributylamine (PFTBA)
analytical standard
EPA 8260A Surrogate Standards Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
4-Bromofluorobenzene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
EPA 8260 Volatiles Calibration Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
EPA 8260 Internal Standards Mix 1
certified reference material, 2500 μg/mL in methanol
Roztwór eteru metylo-tert-butylowego
certified reference material, TraceCERT®
TCL Volatiles Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol: water (9:1)
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
EPA Vials, white polypropylene screw top hole cap, pre-cleaned and assembled
volume 40 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
EPA Vials, white polypropylene screw top hole cap, pre-cleaned and assembled
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
przygotowanie próbki
Numer produktu
Opis
Cennik
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Dynatech "Dyna"
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with OI Analytical 4460
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1005TLL, PTFE Luer lock, volume 5 mL, needle size (not included)
Soil Sampler
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
Fritless Purge Sampler Glassware
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
Fritted Purge Sampler
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
CONDITIONS
sample/matrix
each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap
VOCARB 3000 K (24940-U)
purge
40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge
2 min
desorption preheat
205 °C
desorption temp.
210 ºC for 1 min
desorption flow
150 mL/min
bake
260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.
110 °C
column
SPB-624, 20 m x 0.18 mm I.D., 1.0 μm (28662-U)
oven
40 °C (1 min), 11 °C/min to 125 °C, 35 °C/min to 230 °C (2 min)
inj. temp.
150 °C
MSD interface
220 °C
scan range
m/z = 35-400
carrier gas
helium, 1.5 mL/min
injection
100:1 split
liner
0.75 mm I.D. SPME
Opis
Komentarz do analizy
Metoda 8260 US EPA opisuje analizę lotnych związków organicznych w odpadach stałych i wodach gruntowych. Ta aplikacja ilustruje analizę wielu związków powszechnie analizowanych tą metodą przy użyciu przedmuchu i pułapki sprzężonej z GC-MS. Krótka, wąska kolumna I.D. SPB-624 została użyta do skrócenia czasu analizy do poniżej 11 minut. Wysoki przepływ desorbujący przez pułapkę był konieczny, aby zapobiec poszerzeniu pasma gazowych lotnych związków organicznych. Osiągnięto to poprzez zwiększenie współczynnika podziału, zwiększając w ten sposób całkowity przepływ przez pułapkę podczas desorbowania.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany