Przejdź do
22780
Fritless Purge Sampler Glassware
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
suitable for EPA 601
Quality Segment
feature
fritted: no
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-2336-024
size
5 mL
application(s)
industrial hygiene
compatibility
for use with Tekmar® 2000/3000
Application
For use with Tekmar 2000/3000 & Velocity XPT Concentrators
Legal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22781Z679038Z679062
description
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
description
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
description
graduated, capacity 5 mL
description
graduated, capacity 12 mL
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-2336-024
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-2337-024
manufacturer/tradename
Simport T552-5ATTP
manufacturer/tradename
Simport T552-12ATTP
application(s)
industrial hygiene
application(s)
air monitoring (Devices & Tubes)
industrial hygiene
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
compatibility
for use with Tekmar® 2000/3000
compatibility
for use with standard aqueous analysis, for use with Tekmar® 2000/3000
compatibility
-
compatibility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
size
5 mL
size
5 mL
size
-
size
-
feature
fritted: no
feature
-
feature
graduations, neck thread EXTERNAL THREAD
feature
graduations, neck thread EXTERNAL THREAD
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)