28463-U
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
Parametry
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
45
df
1.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
dł. × śr. wewn.
20 m × 0.18 mm
Zastosowanie
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
typ kolumny
capillary intermediate polar
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Zastosowanie
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.