Merck
GC Analysis of Volatiles in White Wine on VOCOL® after SPME using a 75 μm Carboxen/PDMS Fiber
GC Analysis of Volatiles in White Wine on VOCOL® after SPME using a 75 μm Carboxen/PDMS Fiber suitable for GC, application for SPME
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Hexyl acetate
analytical standard
Octanoic acid
analytical standard
Ethyl butyrate
analytical standard
Isoamyl alcohol
≥98%, FG
2-Methyl-1-butanol
≥99%
Sulfur dioxide
≥99.9%
Ethyl hexanoate
analytical standard
Ethyl octanoate
analytical standard
2,3-Butanediol
analytical standard, mixture of racemic and meso forms
Włókno SPME
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 ga
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME Fiber Holder
for use with Manual Sampling, pk of 1
SPME Fiber Holder
for use with CTC CombiPAL, Gerstel MPS2 Autosamplers, pk of 1
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Methyl formate
analytical standard
CONDITIONS
sample/matrix
white wine + 25% NaCl
SPME fiber
Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction
10 min, 40 °C (headspace)
desorption process
3 min at 290 °C
column
VOCOL, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven
40 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.
290 °C
detector
GC-MS, quadrupole, m/z = 31-240
carrier gas
helium, 35 cm/sec
injection
splitless/split, closed 1 min
liner
0.75 mm liner
sample
white wine
Opis
Komentarz do analizy
W tym zastosowaniu SPME wykorzystano do analizy związków lotnych w białym winie przy użyciu metody headspace. Obecność związków aromatycznych w białym winie jest jednym z najważniejszych atrybutów jego końcowej jakości. Włókno Carboxen/PDMS wprowadzono do przestrzeni nadpowierzchniowej fiolki na 10 minut w temperaturze 40 °C i poddano analizie GC/MS. Gruba warstwa kolumny VOCOL GC pomaga skupić lotne anality.
Informacje prawne
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany