Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
2.26 (21 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1779 mmHg ( 21 °C)
assay
≥99.9%
bp
−10 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
2A - Gases
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Narządy docelowe
Respiratory system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 Inhalation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?