Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł |
Informacje o tej pozycji
469,00 zł
Quality Level
grade
analytical standard
vapor density
4 (vs air)
vapor pressure
15.5 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
865 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.392 (lit.), n20/D 1.393
bp
120 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade FG, Halal, Kosher | grade - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay 99% |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 371343-1G | 04061826662861 |
| 75563-1ML | 04061832908953 |
| 75563-5ML | 04061832908984 |