Merck
GC Analysis of Volatiles in White Wine on VOCOL® after SPME using a 75 μm Carboxen/PDMS Fiber
GC Analysis of Volatiles in White Wine on VOCOL® after SPME using a 75 μm Carboxen/PDMS Fiber suitable for GC, application for SPME
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Hexyl acetate
analytical standard
Octanoic acid
analytical standard
Ethyl butyrate
analytical standard
Isoamyl alcohol
≥98%, FG
2-Methyl-1-butanol
≥99%
Sulfur dioxide
≥99.9%
Ethyl hexanoate
analytical standard
Ethyl octanoate
analytical standard
2,3-Butanediol
analytical standard, mixture of racemic and meso forms
Włókno SPME
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 ga
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME Fiber Holder
for use with manual sampling
SPME Fiber Holder
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Methyl formate
analytical standard
CONDITIONS
sample/matrix
white wine + 25% NaCl
SPME fiber
Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction
10 min, 40 °C (headspace)
desorption process
3 min at 290 °C
column
VOCOL, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven
40 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.
290 °C
detector
GC-MS, quadrupole, m/z = 31-240
carrier gas
helium, 35 cm/sec
injection
splitless/split, closed 1 min
liner
0.75 mm liner
sample
white wine
Opis
Komentarz do analizy
W tym zastosowaniu SPME wykorzystano do analizy związków lotnych w białym winie przy użyciu metody headspace. Obecność związków aromatycznych w białym winie jest jednym z najważniejszych atrybutów jego końcowej jakości. Włókno Carboxen/PDMS wprowadzono do przestrzeni nadpowierzchniowej fiolki na 10 minut w temperaturze 40 °C i poddano analizie GC/MS. Gruba warstwa kolumny VOCOL GC pomaga skupić lotne anality.
Informacje prawne
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany