Merck
Strona głównaDostarczanie lekówFunkcjonalne polimery RAFT do zastosowań biomedycznych
Funkcjonalne polimery RAFT do zastosowań biomedycznych
M. Shahinur Rahman, Sebastian Grajales
Material Matters, 2016, 8.3, 96
Wprowadzenie
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów. Technika RAFT pozwala na bezprecedensową swobodę w syntezie rozpuszczalnych w wodzie lub amfifilowych architektur o precyzyjnych wymiarach i odpowiedniej funkcjonalności do przyłączania i ukierunkowanego dostarczania środków diagnostycznych i terapeutycznych. Do tej pory wysiłki koncentrowały się na wykorzystaniu polimeryzacji RAFT do generowania miceli kopolimerów blokowych, pęcherzyków, polimerów gwiaździstych, nanocząstek i kapsułek jako potencjalnych zaawansowanych nośników leków, a także koniugatów polimer-lek jako proleków (Rysunek 1).1 Niniejszy przegląd koncentruje się na przeglądzie procesu RAFT, wyborze odpowiednich czynników RAFT i jego potencjale do budowy dostosowanych do potrzeb (blokowych) kopolimerów, polimerów funkcjonalnych i polimerów o szerokim zakresie rozpoznawania biologicznego.
Przykłady systemów kontrolowanego uwalniania leków generowanych przez polimery RAFT
Rysunek 1.Przykłady systemów kontrolowanego uwalniania leków generowanych przez polimery RAFT: zespoły supramolekularne, w tym micele, pęcherzyki i gwiazdy; nanocząstki, mikrocząstki i kapsułki; oraz koniugaty polimer-lek. Dostosowane z Liu, et al., Odnośnik 1.
Polimeryzacja rodnikowa
Techniki kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP) zostały wcześniej omówione w artykułach,2,3 książkach,4 i przewodniku.5 Techniki te polegają na szybkim ustaleniu równowagi między aktywnym, propagującym się łańcuchem polimerowym a uśpioną cząsteczką. Proces RAFT generuje polimery o precyzyjnie kontrolowanych parametrach strukturalnych, takich jak kopolimery losowe, blokowe, gradientowe, szczepione i gwiaździste.6-9 Zalety polimeryzacji RAFT obejmują możliwość pracy w szerokim zakresie warunków reakcji i rozpuszczalników. W polimeryzacji RAFT, czynniki transferu łańcucha (powszechnie określane jako CTA lub czynniki RAFT) tworzą odwracalną równowagę addycji/fragmentacji (Schemat 1). W tym procesie początkowa generacja rodnika wytwarza propagujący się łańcuch polimerowy. Ten łańcuch polimerowy (w idealnym przypadku) szybko zareaguje z czynnikiem RAFT, który sfunkcjonalizuje koniec łańcucha ugrupowaniem RAFT, powodując w ten sposób uśpienie. Pozostała część cząsteczki oryginalnego czynnika RAFT zainicjuje następnie nowy drugi łańcuch polimerowy. Ten drugi łańcuch ostatecznie zareaguje z łańcuchem polimerowym funkcjonalizowanym przez RAFT, tworząc środowisko, w którym łańcuchy polimerowe są na przemian uśpione i aktywne, a zatem rosną w podobnym tempie. Idealnie daje to łańcuchy polimerowe o porównywalnej długości.
Uproszczony mechanizm polimeryzacji RAFT.
Schemat 1.Uproszczony mechanizm polimeryzacji RAFT. Zasadniczo rodnik (w postaci propagującego się łańcucha polimerowego) reaguje z czynnikiem RAFT, który może odwracalnie fragmentować, tworząc nowy aktywny rodnik (w kolorze niebieskim). Gdy rodnik reaguje z pobliskimi jednostkami monomeru, "R" będzie reprezentować drugi propagujący się łańcuch polimerowy. Powoduje to, że grupa tiokarbonylotio (w kolorze zielonym) przenosi się z łańcucha na łańcuch, działając jako "grupa ochronna". Grupa Z (w kolorze czerwonym) dyktuje, które typy monomerów można skutecznie kontrolować.
Chociaż RAFT jest wszechstronny i istnieją czynniki RAFT dostępne dla szerokiej gamy monomerów, ograniczeniem RAFT jest to, że nie ma jednego czynnika RAFT zdolnego do kontrolowania wszystkich typów monomerów. Aby uzyskać pożądany poziom kontroli polimeryzacji, środki RAFT muszą być wybierane w oparciu o odpowiedni typ monomeru. Wcześniej opublikowane tabele kompatybilności pomagają w tym wyborze,5 a wiele odmian funkcjonalizowanych środków RAFT jest dostępnych w handlu. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją cztery rodzaje środków RAFT, z których wszystkie zawierają ugrupowanie tiokarbonylotio (Schemat 1). Środki RAFT, takie jak ditioestry10 i tritiowęglany11 dobrze sprawdzają się w kontrolowaniu polimeryzacji "bardziej aktywnych" monomerów (MAM), takich jak styren (Sty), akrylan metylu (MA) i metakrylan metylu (MMA), podczas gdy ditiokarbaminiany12,13 i ksantany14 muszą być stosowane do kontroli polimeryzacji "mniej aktywowanych" monomerów (LAMs). monomerów (LAM), takich jak octan winylu (VAc), N-winylopirolidon (NVP) i N-winylokarbazol (NVC). Niewłaściwe łączenie w pary (np, ditiokarbaminianowy środek RAFT z monomerem MMA) będzie hamować lub znacznie ograniczać polimeryzację.11 Próbując temu zaradzić, istnieją środki RAFT przełączalne pH (takie jak produkt nr. 736236) zdolne do generowania poli(MAM)-blok-poli(LAM).15
Środki RAFT o szczególnym znaczeniu dla dostarczania leków i genów pozwalają na łatwą koniugację przed lub po polimeryzacji ze związkami biologicznymi. W szczególności środki RAFT zawierające kwas karboksylowy (nr produktu  723010 oraz  722995), azydek (nr produktu. 741698), ester NHS (Product No. 741035 ), ester pentafluorofenylowy (Product No. 740810), alkiny (Product No. 765147) i grupy końcowe talimido (Product No. 777072) i grupy fotoklektywne (Product No. 765147). (Rysunek 1) są obecnie komercyjnie dostępne do syntezy dobrze zdefiniowanych homopolimerów i kopolimerów do konkretnych zastosowań biomedycznych.
Funkcjonalne polimery RAFT do biokoniugacji
Biokoniugaty polimerów winylowych są coraz częściej stosowane w biomedycynie, biotechnologii i nanotechnologii.16 Ogólnie rzecz biorąc, zostały one przygotowane przy użyciu polimerów semitelechelicznych posiadających jedną funkcjonalną grupę końcową, która może być wykorzystana do koniugacji bezpośrednio lub po modyfikacjach chemicznych.1 Podczas gdy wprowadzenie technik kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP) do dziedziny biokoniugacji umożliwiło syntezę biokoniugatów polimerów17 jak również bezpośrednią syntezę dobrze zdefiniowanych polimerów semitelechelicznych odpowiednich do koniugacji z biomolekułami bez potrzeby modyfikacji po polimeryzacji,18,19 przyniosły również możliwość jednoetapowej syntezy dobrze zdefiniowanych polimerów telechelicznych. Jest to możliwe dzięki temu, że sfunkcjonalizowany czynnik RAFT pozostaje na końcu łańcucha po polimeryzacji. Wykorzystując tę nieodłączną funkcjonalność grupy końcowej, RAFT umożliwia syntezę różnych dobrze zdefiniowanych polimerów do chemoselektywnego sprzęgania z biomolekułami. Udowodniono, że polimery z końcowymi grupami funkcyjnymi kwasu karboksylowego, azydku, aminy i tiolu nadają się do selektywnego biokoniugowania.1 Polimery zsyntetyzowane metodą RAFT z końcowymi grupami kwasu karboksylowego zostały z powodzeniem biokoniugowane z biotyną i biotyną PEGylowaną.20 Podobnie, polimer funkcjonalizowany aminą został z powodzeniem sprzężony z aktywowanym związkiem fluorescencyjnym, estrem N-hydroksysukcynoimidowym kwasu 6-[fluoresceiny-5(6)-karboksyamido] heksanowego (5-SFX) (Sigma Product No. 46940). Można sobie łatwo wyobrazić, że takie techniki mogą być stosowane do produkcji biokoniugatów, takich jak peptydy, białka lub cząsteczki celujące do dostarczania leków lub genów.
Polimery RAFT zawierające azydek i tiol nadawały się do koniugacji z biomolekułami przy użyciu "chemii kliknięć"."21 Li i współpracownicy21zaadoptowali katalizowaną miedzią azydkowo-alkilową chemię kliknięć do syntezy reagujących koniugatów białko-polimer, jak pokazano na Rysunku 2. W ich badaniu BSA został sfunkcjonalizowany grupą alkinową poprzez reakcję wolnej reszty cysteinowej z maleimidem propargilu. Zakończony azydkiem poli(NIPAAm) został przygotowany za pomocą RAFT, a sprzężenie białko-polimer zostało osiągnięte poprzez cykloaddycję azydek-alkin katalizowaną miedzią (Rysunek 2).
Polimery generowane przez RAFT
Rysunek 2.Polimery wytworzone metodą RAFT i sfunkcjonalizowane azydkiem zdolnym do klikania mogą być stosowane do tworzenia biokoniugatów polimer-białko.
W ostatnich latach wiele reakcji opartych na tiolach zostało uznanych i wykorzystanych jako wysoce wydajne procesy syntezy i funkcjonalizacji polimerów.22 Rosnąca liczba dostępnych dróg przekształcania końcowej grupy tiokarbonylotio w tiol zapewnia możliwość badania i wykorzystywania chemii na funkcjonalnym "uchwycie" tiolu.Przykłady reakcji, które można przeprowadzić na końcowej grupie tiolowej w (ko)polimerach przygotowanych metodą RAFT obejmują reakcje tiol-en, tiol-yne, tiol-izocyjanian, tiol-halo i tiol-oksiran, z których wiele posiada kluczowe cechy reakcji typu click.22
Opracowaliśmy szeroką gamę funkcjonalnych polimerów o precyzyjnej masie cząsteczkowej i wąskiej polidyspersyjności (PDI <1.1), z których wiele jest funkcjonalizowanych kwasem karboksylowym, azydkiem, aminą i grupami tiolowymi. Są one powszechnie stosowane jako prekursory do syntezy pożądanych kopolimerów blokowych do potencjalnych zastosowań biomedycznych.
Amfifilowe kopolimery i samoorganizacja
Samoorganizacja amfifilowych kopolimerów di- i trójblokowych w micele i pęcherzyki (polimersomy) była szeroko badana w zastosowaniach farmaceutycznych, począwszy od technologii przedłużonego uwalniania do dostarczania genów.23-26 Cząsteczki terapeutyczne mogą być włączane do miceli i pęcherzyków poprzez oddziaływania hydrofobowe, przyciąganie elektrostatyczne, wodór i/lub wiązania kowalencyjne. Biodystrybucję, stabilność, rozpuszczalność, immunogenność i niespecyficzną bioaktywność terapeutyków można zmieniać za pomocą miceli/pęcherzyków racjonalnie zaprojektowanych do konkretnego zastosowania.20,26-27 Struktury micelarne można zaprogramować tak, aby uwalniały terapeutyki pod wpływem czynników środowiskowych, takich jak temperatura i pH lub poprzez bierną dyfuzję, w zależności od zastosowania.28 Ogromną uwagę w dziedzinie polimeryzacji RAFT poświęcono generowaniu amfifilowych kopolimerów blokowych jako bloków budulcowych miceli/pęcherzyków do potencjalnych zastosowań w dostarczaniu leków. Polimeryzacja RAFT zapewnia wszechstronną drogę do generowania miceli kopolimerów blokowych o kontrolowanych cechach, takich jak długości bloków wpływające na krytyczne stężenie miceli (a tym samym stabilność), rozmiar hydrodynamiczny i morfologię oraz funkcje chemiczne w koronie i rdzeniu miceli, oferujące możliwości stabilizacji struktury supramolekularnej poprzez wiązania kowalencyjne (tj. sieciowanie powłoki lub rdzenia), koniugację z biologicznie aktywnymi cząsteczkami, takimi jak cząsteczki celujące specyficzne dla komórek i terapeutyki. Opracowaliśmy serię dobrze zdefiniowanych amfifilowych kopolimerów polistyren-blok-poli(kwas akrylowy) (PS-blok-PAA) przy użyciu polimeryzacji RAFT (Rysunek 3). Otrzymane kopolimery wykazują kontrolowaną masę cząsteczkową, jak również wąskie wskaźniki polidyspersyjności (PDI <1.2) (Tabela 1). Grupa końcowa tioestru, czynnika RAFT, została usunięta przez redukcję indukowaną rodnikiem w celu uzyskania bezbarwnych, nietoksycznych polimerów.
Struktury PS-blok-PAA z zawartością PAA odpowiednio 30%, 15% i 10%.
Rysunek 3.Struktury PS-blok-PAA z zawartością PAA odpowiednio 30%, 15% i 10%.
Mikelizacja kopolimerów blokowych polistyren-blok-poli(kwas akrylowy)
Mikelizacja kopolimerów blokowych, zwłaszcza tych składających się z PS-blok-PAA, była szeroko badana.29 Stwierdzono, że na morfologie ma wpływ wiele zmiennych, w tym skład kopolimerów blokowych, masa cząsteczkowa, stężenie kopolimeru i rodzaj wspólnego rozpuszczalnika.
Przegląd morfologiczny i charakterystykę molekularną PS-block-PAA przedstawiono w Tabeli 1. Ogólnie rzecz biorąc, micele o średnicy ~30 nm i pęcherzyki o średnicy 75-300 nm można uzyskać po prostu zmieniając skład bloku i masę cząsteczkową polimerów.
.
PS-block-PAAMole % PAAMn (kDa)MorfologiaŚrednica (nm)
197-b-471924Micele20
132-b-613218Micelles26
130-b-1204822Micelles28
120-b-1205021Micelles37 (usieciowane)
248-b-471630Pęcherzyk75
40-b-40507Micele80 (usieciowane)
188-b-341522Pęcherzyk86
310-b-28834Vesicle90
300-b-441335Vesicle90
275-b-471532Vesicle100
310-b-521436Vesicle100
132-b-261716Pęcherzyki100
310-b-361035Vesicle125
434-b-471049Vesicle292
Tabela 1.Charakterystyka molekularna, skład, morfologia i rozmiary micelarne kopolimerów polistyren-blok-poli(kwas akrylowy) (PS-blok-PAA).29
Badaliśmy micelizację trzech kopolimerów PS-block-PAA o zawartości PAA 30%, 15% i 10% (Tabela 2) metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS).
PS-block-PAAMole % PAAMnMw/Mn (PDI)MorfologiaRh (nm)
275-b-1203037,0001.15Micelles30-50
275-b-521532,0001.17Pęcherzyki~100
275-b-301031,0001.14Pęcherzyki~300
Tabela 2. Charakterystyka molekularna i zachowanie agregacyjne kopolimerów blokowych polistyren-blok-kwas poliakrylowy (PS-blok-PAA). Mn jest średnią masą cząsteczkową, Mw jest średnią masą cząsteczkową, Rh jest promieniem hydrodynamicznym.
Micele/pęcherzyki przygotowano w 1% mas. roztworze polimeru w 1,4-dioksanie z dodatkiem 20% wody (v/v). Dane DLS pokazują, że rozmiar miceli/pęcherzyków wzrasta wraz ze spadkiem zawartości PAA (Tabela 2). Wynika to ze wzrostu zawartości hydrofobowej i silnego oddziaływania hydrofobowego bloku PS w wodzie. Zdolność do kontrolowania wielkości miceli/pęcherzyków utworzonych przy użyciu odpowiedniego kopolimeru blokowego umożliwia dalsze badania w interesujących zastosowaniach, takich jak aktywne ładowanie leków i kontrolowane uwalnianie w zastosowaniach biomedycznych.
Wnioski
Polimery RAFT są coraz częściej wykorzystywane w potencjalnych zastosowaniach związanych z dostarczaniem leków. Potencjalną toksyczność grup tiokarbonylotio można łatwo wyeliminować poprzez obróbkę polimeryzacyjną polimerów RAFT.30 Jednakże, wyniki testów toksyczności określone w kilku opublikowanych badaniach31 sugerują, że usunięcie aktywnej funkcjonalności tiokarbonylotio z polimerów syntetyzowanych metodą RAFT może nie zawsze być konieczne do dostarczania leków.w badaniach in vitro w zależności od rodzaju czynnika RAFT (grupy podstawników), rodzaju polimeru i komórek oraz stężenia użytego polimeru. Podczas gdy systematyczne badania nad profilem farmakologicznym, takim jak cytotoksyczność metaboliczna, polimerowych czynników RAFT nie zostały jeszcze przeprowadzone, rosnąca popularność w literaturze wskazuje, że coraz więcej polimerów RAFT jest stosowanych w dziedzinie kontrolowanego dostarczania leków przez chemików polimerów, materiałoznawców i badaczy biomedycznych. Komercyjna dostępność czynników RAFT i polimerów RAFT będzie nadal zwiększać ich zastosowanie w przemyśle.
Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch
Referencje
1.
Boyer C, Bulmus V, Davis TP, Ladmiral V, Liu J, Perrier S. 2009. Bioapplications of RAFT Polymerization. Chem. Rev.. 109(11):5402-5436. https://doi.org/10.1021/cr9001403
2.
Kamigaito M, Ando T, Sawamoto M. 2004. Metal-catalyzed living radical polymerization: discovery and developments. Chem. Record. 4(3):159-175. https://doi.org/10.1002/tcr.20011
3.
Edmondson S, Osborne VL, Huck WTS. 2004. Polymer brushes via surface-initiated polymerizations. Chem. Soc. Rev.. 33(1):14. https://doi.org/10.1039/b210143m
4.
Matyjaszewski K. 2003. Advances in Controlled/Living Radical Polymerization. https://doi.org/10.1021/bk-2003-0854
5.
Matyjaszewski K. 2003. Advances in Controlled/Living Radical Polymerization. https://doi.org/10.1021/bk-2003-0854
6.
2012. Controlled Radical Polymerization Guide; Grajales, S., Ed.; Sigma-Aldrich Corp: St. Louis..
7.
Perrier S, Takolpuckdee P. 2005. Macromolecular design via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT)/xanthates (MADIX) polymerization. J. Polym. Sci. A Polym. Chem.. 43(22):5347-5393. https://doi.org/10.1002/pola.20986
8.
Moad G, Rizzardo E, Thang SH. 2005. Living Radical Polymerization by the RAFT Process. Aust. J. Chem.. 58(6):379. https://doi.org/10.1071/ch05072
9.
Moad G, Rizzardo E, Thang SH. 2006. Living Radical Polymerization by the RAFT Process?A First Update. Aust. J. Chem.. 59(10):669. https://doi.org/10.1071/ch06250
10.
Chiefari J, Chong YK(, Ercole F, Krstina J, Jeffery J, Le TPT, Mayadunne RTA, Meijs GF, Moad CL, Moad G, et al. 1998. Living Free-Radical Polymerization by Reversible Addition?Fragmentation Chain Transfer:  The RAFT Process. Macromolecules. 31(16):5559-5562. https://doi.org/10.1021/ma9804951
11.
Chiefari J, Chong YK(, Ercole F, Krstina J, Jeffery J, Le TPT, Mayadunne RTA, Meijs GF, Moad CL, Moad G, et al. 1998. Living Free-Radical Polymerization by Reversible Addition?Fragmentation Chain Transfer:  The RAFT Process. Macromolecules. 31(16):5559-5562. https://doi.org/10.1021/ma9804951
12.
Mayadunne RTA, Rizzardo E, Chiefari J, Krstina J, Moad G, Postma A, Thang SH. 2000. Living Polymers by the Use of Trithiocarbonates as Reversible Addition?Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Agents:  ABA Triblock Copolymers by Radical Polymerization in Two Steps. Macromolecules. 33(2):243-245. https://doi.org/10.1021/ma991451a
13.
Mayadunne RTA, Rizzardo E, Chiefari J, Chong YK, Moad G, Thang SH. 1999. Living Radical Polymerization with Reversible Addition?Fragmentation Chain Transfer (RAFT Polymerization) Using Dithiocarbamates as Chain Transfer Agents. Macromolecules. 32(21):6977-6980. https://doi.org/10.1021/ma9906837
14.
Destarac. M.; Charmot. D.; Franck, X.; Zard, S. Z. . Macromol. Rapid. Commun. 2000, 21, ..1035-1039.
15.
Francis R, Ajayaghosh A. 2000. Minimization of Homopolymer Formation and Control of Dispersity in Free Radical Induced Graft Polymerization Using Xanthate Derived Macro-photoinitiators?. Macromolecules. 33(13):4699-4704. https://doi.org/10.1021/ma991604u
16.
Benaglia M, Chiefari J, Chong YK, Moad G, Rizzardo E, Thang SH. 2009. Universal (Switchable) RAFT Agents. J. Am. Chem. Soc.. 131(20):6914-6915. https://doi.org/10.1021/ja901955n
17.
Pack DW, Hoffman AS, Pun S, Stayton PS. 2005. Design and development of polymers for gene delivery. Nat Rev Drug Discov. 4(7):581-593. https://doi.org/10.1038/nrd1775
18.
Liu J, Bulmus V, Herlambang D, Barner-Kowollik C, Stenzel M, Davis T. 2007. In?Situ Formation of Protein?Polymer Conjugates through Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization. Angew. Chem. Int. Ed.. 46(17):3099-3103. https://doi.org/10.1002/anie.200604922
19.
Liu J, Liu H, Boyer C, Bulmus V, Davis TP. 2009. Approach to peptide decorated micelles via RAFT polymerization. J. Polym. Sci. A Polym. Chem.. 47(3):899-912. https://doi.org/10.1002/pola.23208
20.
Boyer C, Liu J, Wong L, Tippett M, Bulmus V, Davis TP. 2008. Stability and utility of pyridyl disulfide functionality in RAFT and conventional radical polymerizations. J. Polym. Sci. A Polym. Chem.. 46(21):7207-7224. https://doi.org/10.1002/pola.23028
21.
YORK A, KIRKLAND S, MCCORMICK C. 2008. Advances in the synthesis of amphiphilic block copolymers via RAFT polymerization: Stimuli-responsive drug and gene delivery?. Advanced Drug Delivery Reviews. 60(9):1018-1036. https://doi.org/10.1016/j.addr.2008.02.006
22.
Li M, De P, Gondi SR, Sumerlin BS. 2008. Responsive Polymer?Protein Bioconjugates Prepared by RAFT Polymerization and Copper?Catalyzed Azide?Alkyne Click Chemistry. Macromol. Rapid Commun.. 29(12?13):1172-1176. https://doi.org/10.1002/marc.200800073
23.
Moad G, Rizzardo E, Thang SH. 2011. End-functional polymers, thiocarbonylthio group removal/transformation and reversible addition-fragmentation-chain transfer (RAFT) polymerization. Polym. Int.. 60(1):9-25. https://doi.org/10.1002/pi.2988
24.
Zhang L, Eisenberg A. 1995. Multiple Morphologies of "Crew-Cut" Aggregates of Polystyrene-b-poly(acrylic acid) Block Copolymers. Science. 268(5218):1728-1731. https://doi.org/10.1126/science.268.5218.1728
25.
Wang X, Guerin G, Wang H, Wang Y, Manners I, Winnik MA. 2007. Cylindrical Block Copolymer Micelles and Co-Micelles of Controlled Length and Architecture. Science. 317(5838):644-647. https://doi.org/10.1126/science.1141382
26.
Duncan R. 2003. The dawning era of polymer therapeutics. Nat Rev Drug Discov. 2(5):347-360. https://doi.org/10.1038/nrd1088
27.
Adams ML, Lavasanifar A, Kwon GS. 2003. Amphiphilic block copolymers for drug delivery. Journal of Pharmaceutical Sciences. 92(7):1343-1355. https://doi.org/10.1002/jps.10397
28.
Harada A, Kataoka K. 2006. Supramolecular assemblies of block copolymers in aqueous media as nanocontainers relevant to biological applications. Progress in Polymer Science. 31(11):949-982. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2006.09.004
29.
Meng F, Zhong Z, Feijen J. 2009. Stimuli-Responsive Polymersomes for Programmed Drug Delivery. Biomacromolecules. 10(2):197-209. https://doi.org/10.1021/bm801127d
30.
Lim Soo P, Eisenberg A. 2004. Preparation of block copolymer vesicles in solution. J. Polym. Sci. B Polym. Phys.. 42(6):923-938. https://doi.org/10.1002/polb.10739
31.
Perrier S, Takolpuckdee P, Mars CA. 2005. Reversible Addition?Fragmentation Chain Transfer Polymerization:  End Group Modification for Functionalized Polymers and Chain Transfer Agent Recovery. Macromolecules. 38(6):2033-2036. https://doi.org/10.1021/ma047611m
32.
Chan Y, Bulmus V, Zareie MH, Byrne FL, Barner L, Kavallaris M. 2006. Acid-cleavable polymeric core?shell particles for delivery of hydrophobic drugs. Journal of Controlled Release. 115(2):197-207. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2006.07.025