Merck
343226
Sigma-Aldrich
Nickel sulfide
99.7% trace metals basis, −150 mesh
Synonim(y):
Nickel subsulfide
Wybierz wielkość
25 G
1410,00 zł
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.7% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
wielkość cząstki
−150 mesh
gęstość
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Ni]=S=[Ni]=S=[Ni]
InChI
1S/3Ni.2S
Klucz InChI
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Major phase is Ni3S2. Product may also include a small amount of sulfur-rich phase. Nickel Sulfide (Ni3S2) exists as a heazlewoodite mineral in nature. The structure of Ni3S2 is hombohedral. Raman spectral analysis of Ni3S2 has been reported.[1]
Zastosowanie
Nickel sulfide was implanted in mice, to induce the growth of malignant fibrous histiocytomas.[2]
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Raman spectroscopy of nickel sulfide Ni3S2.
Cheng Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(49), 17997-18000 (2007)
Huaibo Ma et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(15), 5644-5647 (2011-03-29)
The complex Tp(Ph,Me)NiS(2)CNMe(2) [Tp(Ph,Me) = hydrotris(3-phenyl-5-methyl-1-pyrazolyl)borate] features a bioinspired N(3)S(2) ligand set supporting a five-coordinate, trigonally distorted square-pyramidal geometry in the solid state. Spin crossover of Ni(II) was demonstrated by temperature-dependent X-ray crystallography and magnetic susceptibility measurements. The crystal lattice
C Ikai et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part C, Pharmacology, toxicology & endocrinology, 119(1), 81-88 (1998-05-06)
The inhibition of newt lens regeneration by intraocular injection of nickel subsulfide (alpha Ni3S2), a potent carcinogen, was shown in our previous studies. In the present study, we examined the effect of nickel subsulfide on macrophages involved in depigmentation in
Prosper M'Bemba-Meka et al.
The Science of the total environment, 369(1-3), 21-34 (2006-06-20)
When isolated human lymphocytes were treated in vitro either with various concentrations (0-2 mM) of soluble form of nickel subsulfide (Ni3S2) at 37 degrees C for 4 h or at various times (0-240 min), both concentration- and time-dependent effects of
C Mayer et al.
Mutation research, 420(1-3), 85-98 (1998-12-05)
Carcinogenic nickel compounds are known to induce promutagenic DNA lesions such as DNA strand breaks and DNA adducts in cultured mammalian cells. In standard mutation assays, in contrast, they were found to be either inactive or weakly active. In our