234842
Molybdenum(IV) sulfide
powder, <2 μm, 98%
Synonim(y):
Molybdenum disulfide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
<2 μm
gęstość
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Klucz InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.