Przejdź do
778087
Molybdenum diselenide
-325 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Moly selenide, Molybdenum selenide, Molybdenum(IV) selenide, Molybdenum diselenide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MoSe2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.86
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
235-027-9
NACRES:
NA.23
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Molybdenum(IV) selenide, -325 mesh, 99.9% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: molybdenum
particle size
-325 mesh
mp
>400 °C
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Mo].[Se].[Se]
InChI
1S/Mo.2Se
InChI key
MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Molybdenum chalcogenide thin film transitors for solar cells are a rapidly expanding area of research and molybdenum selenide compounds play an important role in this research. The layered nature of MoSe2 gives rise to several interesting applications such as field effect transistors ; piezoelectrics and substrates for self assembly
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
808822733504481629
description
-325 mesh, 99.9% trace metals basis
description
Crystal, 99.995%
description
powder (melted), ≥99.99% trace metals basis
description
99.95% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.995%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.95% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>400 °C
mp
-
mp
710 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
crystals
form
powder (melted)
form
powder and chunks
reaction suitability
core: molybdenum
reaction suitability
core: tungsten
reaction suitability
core: bismuth
reaction suitability
core: copper
application(s)
battery manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)