Kluczowe dokumenty
229466
Antimony(III) sulfide
99.995% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
mp
550 °C (lit.)
gęstość
4.64 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=[Sb]S[Sb]=S
InChI
1S/3S.2Sb
Klucz InChI
IHBMMJGTJFPEQY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Thermal decomposition of tris(O-ethyldithiocarbonato)-antimony(III): A single-source precursor for antimony sulfide thin films, important for developing materials with specific optical properties (Eensalu et al., 2022).
- Antimony sulfide as a light absorber in highly ordered, coaxial nanocylindrical arrays: Discusses the integration of antimony sulfide into photovoltaic devices, significant for chemists interested in renewable energy solutions (Wu et al., 2015).
- Syntheses and characterization of one-dimensional alkali metal antimony (III) thiostannates: Explores novel antimony(III) sulfide compounds for potential use in electronic and photonic devices (Yohannan and Vidyasagar, 2015).
- Antimony (III) speciation in hydrosulfide solutions: Provides insights into the geochemical behavior of antimony sulfide complexes, important for environmental chemists and academia studying heavy metal cycling (Olsen et al., 2019).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?