Przejdź do
P0677
Potassium tellurite
≥90%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Dipotassium tellurite, Potassium tellurate, Potassium tellurium oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2TeO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171614
NACRES:
NA.23
EC Number:
232-213-1
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
composition
K₂TeO₃
reaction suitability
core: potassium
SMILES string
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI key
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
General description
Potassium tellurite is a hygroscopic granular white powder. It decomposes at 460-470oC.
Application
Potassium tellurite along with agar may be used as a component of a selective medium for growth of bacteria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60539400688400580
description
≥90%
description
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
description
−100 mesh, 99%
description
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder, crystals or chunks
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90%
assay
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
assay
99%
assay
-
composition
K₂TeO₃
composition
K₂TeO₃
composition
Na₂O₃Te
composition
-
reaction suitability
core: potassium
reaction suitability
core: tantalum, core: potassium
reaction suitability
core: sodium
reaction suitability
core: potassium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium tellurite
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review