Przejdź do
F200
Fuller′s earth
-100 mesh particle size
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
SB.52
MDL number:
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
particle size
-100 mesh
Application
  • Kinetic and equilibrium profile of the adsorptive removal of Acid Red 17 dye by surfactant-modified fuller′s earth.: This study explores the adsorption capabilities of surfactant-modified fullers earth for removing Acid Red 17 dye from aqueous solutions, detailing the kinetic and equilibrium aspects of the adsorption process (Shah et al., 2017).
  • Efficacy of scalp hair decontamination following exposure to vapours of sulphur mustard simulants 2-chloroethyl ethyl sulphide and methyl salicylate.: Investigates the effectiveness of fullers earth in decontaminating scalp hair exposed to chemical vapors, demonstrating its potential use in chemical hazard mitigation (Spiandore et al., 2017).
  • In vitro skin decontamination of the organophosphorus pesticide Paraoxon with nanometric cerium oxide CeO(2).: While primarily focusing on nanometric cerium oxide, this study references fullers earth as part of comparative decontamination methodologies (Salerno et al., 2017).
  • Production and characterization of refined oils obtained from Indian oil sardine (Sardinella longiceps).: Discusses the use of fullers earth in the refining process of fish oils, highlighting its application in the food industry for oil purification (Chakraborty and Joseph, 2015).
  • Preparation of methacrylic acid-modified rice husk improved by an experimental design and application for paraquat adsorption.: Although the primary focus is on modified rice husk, this paper also examines fullers earth for paraquat adsorption, offering insights into its use in environmental remediation (Hsu et al., 2009).
Features and Benefits
Processed to increase absorption capacity and reduce volatiles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D3877392545572497
description
-100 mesh particle size
description
powder, suitable for most filtrations
description
-
description
(as produced)
particle size
-100 mesh
particle size
-
particle size
150 mesh (<=12%, Tyler sieve retain)
particle size
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)