Przejdź do
577944
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M700
solid, Umicore
Synonim(y):
Hoveyda-Grubbs Catalyst® 1st Generation, Hoveyda-Grubbs Catalyst® M70 (C601), Dichloro(2-isopropoxyphenylmethylene) (tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Dichloro(o-isopropoxyphenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
136,00 zł
102,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
847,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
1875,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H45Cl2OPRu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
600.61
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
102,00 zł
Cena katalogowa136,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M700, Umicore
Quality Segment
product line
Grubbs Catalyst® M700 Series
form
solid
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Olefin Metathesis, reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation
manufacturer/tradename
Umicore Grubbs Catalyst® M700 Series
mp
195-197 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(c1ccccc1OC(C)C)=[Ru](\Cl)Cl.C2CCC(CC2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C18H33P.C10H12O.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h16-18H,1-15H2;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
KMKCJXPECJFQPQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Proven to be useful in Ring-Closing Metathesis (RCM) to form macrocycles. Also employed in a pivotal, macrocyclic ring-closing metathesis in the multi-step synthesis of an HCV protease inhibitor.
Learn more about our metathesis catalysts
Legal Information
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
569755775428729345
description
Umicore
description
Umicore, 97%
description
Umicore
description
Umicore
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation, reaction type: Olefin Metathesis, core: ruthenium
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Olefin Metathesis, reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis, core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Olefin Metathesis, reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
195-197 °C (lit.)
mp
216-220 °C (lit.)
mp
240-245 °C (decomposition)
mp
242-246 °C
manufacturer/tradename
Umicore Grubbs Catalyst® M700 Series
manufacturer/tradename
Umicore Grubbs Catalyst® M700 Series
manufacturer/tradename
Grubbs Catalyst® M700 Series
manufacturer/tradename
Umicore Grubbs Catalyst® M700 Series
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)