Kluczowe dokumenty
775282
Grubbs Catalyst® M310
Umicore
Synonim(y):
7528 M31, Dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)-2-imidazolidynyliden](3-fenylo-1H-inden-1-yliden)(pirydylo)ruten(II)
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Ru](=C1C=C(C2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)(Cl)=C4N(C5=C(C)C=C(C)C=C5C)CCN4C6=C(C)C=C(C)C=C6C.N7=CC=CC=C7
InChI
1S/C21H26N2.C15H10.C5H5N.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;1-2-4-6-5-3-1;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;1-9,11H;1-5H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
IQKANNNJBWTQSJ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Licencja na produkt
Ten produkt, jego wytwarzanie lub użytkowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Umicore PMC pod adresem http://www.pmc.umicore.com.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?