Przejdź do
682373
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721
Umicore, solid
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M72 SI(o-Tol) (C571), Dichloro[1,3-bis(2-methylphenyl)-2-imidazolidinylidene](2-isopropoxyphenylmethylene)ruthenium(II), Stewart-Grubbs catalyst
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
1598,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30Cl2N2ORu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.52
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721, Umicore
Quality Segment
product line
Grubbs Catalyst® M700 Series
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Olefin Metathesis, reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
manufacturer/tradename
Umicore Grubbs Catalyst® M700 Series
sustainability
Sustainability features
mp
199-208 °C
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(CCN2c3ccccc3C)c4ccccc4C
InChI
1S/C17H18N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-7-3-5-9-16(14)18-11-12-19(13-18)17-10-6-4-8-15(17)2;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h3-10H,11-12H2,1-2H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
ZDJCARGGZRTYFH-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. It is a highly active ruthenium-based olefin metathesis catalyst, more stable than standard Grubbs catalysts due to a chelating benzylidene ligand. Click here for more information.
Application
Less sterically hindered analog of Hoveyda-Grubbs Catalyst® 2nd Generation. Excels at ring-closing metathesis reactions of sterically encumbered olefins. Also useful for the cross metathesis of olefins bearing large allylic substituents.
Legal Information
Product of Umicore
Product License
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
729345569755577944
description
Umicore
description
Umicore
description
Umicore, 97%
description
Umicore
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Olefin Metathesis, reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization, reaction type: Olefin Metathesis, core: ruthenium
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization, reaction type: Olefin Metathesis
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis, reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation, core: ruthenium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
199-208 °C
mp
242-246 °C
mp
216-220 °C (lit.)
mp
195-197 °C (lit.)
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
manufacturer/tradename
Umicore Grubbs Catalyst® M700 Series
manufacturer/tradename
Umicore Grubbs Catalyst® M700 Series
manufacturer/tradename
Umicore Grubbs Catalyst® M700 Series
manufacturer/tradename
Umicore Grubbs Catalyst® M700 Series
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)