Merck
923125
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M801
Umicore
Synonim(y):
Bis[1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)-2-imidazolidynylideno]dichloro(benzylideno)ruten(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H58Cl2N4Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
874.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
>200 °C
ciąg SMILES
Cl[Ru](c1n(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)CCn1C3=C(C)C=C(C)C=C3C)(Cl)(c4n(C5=C(C)C=C(C)C=C5C)CCn4C6=C(C)C=C(C)C=C6C)=CC7=CC=CC=C7
Zastosowanie
7528 M801 to wysoce utajony katalizator metatezy, który może być mieszany z reaktywnymi monomerami i nie inicjować w temperaturze otoczenia.
Dowiedz się więcej o naszych katalizatorach metatezy.
Przechowywanie i stabilność
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F). Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, obojętnym gazie, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Informacje prawne
Produkt Umicore
Ten produkt, jego wytwarzanie lub stosowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie przez niego z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Umicore PMC pod adresem http://www.pmc.umicore.com.
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)